Hinksystem för renrum
Rengöringsutrustning för renrum i rostfritt stål
Finns som enkla och dubbla hinksystem. Tillbehören är helt autoklaverbara (kan monteras isär i delar) och har en GMP-anpassad design.
Rengöringsutrustningens lämplighet för renrum har fastställts genom praktiska långtidstester. Kan fås med mopp och mopphuvud. Alla versioner levereras med en platt Ringo ES-CR moppress. Kan uppgraderas med en ytrengöringsenhet som tillval. Extra tillbehör eller produktspecifika anpassningar kan fås på begäran.
Systembox EasyMop GMP®
Det patenterade MopJump systemet med förflyttningsyta möjliggör enkel impregnering av mopphuvudet och kontaktfri upplockning. EasyMop GMP® Systembox passar för 10 moppar. Den tredubbla förslutningen ser till att boxen är ordentligt stängd. MicroSicuro CR/A mopparna är tillverkade av specialgarn som lämpar sig för renrum (ISO 5). Materialet har utvecklats speciellt för den här impregneringsmetoden.
Vagnen till EasyMop GMP-systemet är också tillverkad av rostfritt stål, är GMP-anpassad, har särskilda autoklaverbara hjul och har plats för upp till 4 boxar.
Product selection
Enkla och dubbla hinksystem
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...