Sittbänkar för renrum
Sittbänkar är funktionella barriärer som skiljer olika områden åt och som gör att de som jobbar i renrum eller kontrollerade miljöer kan gå in i och lämna dessa miljöer på ett kontrollerat sätt utan att ta med sig så mycket partiklar. Skorna ställs i facken i bänken och sedan svänger personalen över benen till den "rena" sidan.
Renrumskompatibla med sittytor i rostfritt stål eller, som tillval, i polyetylen eller polypropylen, med eller utan skofack.
Facken är numrerade för att enkelt kunna fördelas till personalen. De kan beställas med melaminklädd spånskiva och/eller specialutformning.