Stolar och pallar för renrum
Det finns många olika renrumsstolar för olika användningsområden. Hela vårt sortiment av renrumsstolar passar för de krav som renrum ställer. Deras lämplighet har kontrollerats och dokumenterats av Fraunhofer Institute for Production Technology.
Stolarnas höga kvalitet, inklusive minimal partikelemission och tillförlitlig eliminering av elektrostatiska laddningar, har bevisats i otaliga testserier och vid daglig användning.
Labster – Stol för laboratorier
Stolarna och pallarna i Labster serien är skräddarsydda för användning i laboratorier eller produktionsmiljöer inom life science industrin. I Labster serien finns även en pall och ett ståstöd för speciella användningsområden.
Snurrpallar för renrum med flexibel höjdjustering via gasfyllda fjädrar och stor sittyta, stoppade med svart, delvis ledande konstläder och med olika sitthöjder. En stabil bas av tryckformgjutet och polerat aluminium med fem fötter. Finns även i en modell för hårda golvbeläggningar eller med slitstarka plastgolvskydd. Delvis ledande.
Product selection
Stolar och pallar
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...