Steriliseringsövervakning
3M är en av de världsledande inom lösningar för övervakning av sterilisering. Vår kompletta portfölj med differentierade, kliniskt föredragna produkter kan hjälpa dig att strömlinjeforma er verksamhet och standardisera era protokoll.
Produkter som 3M™ Attest™ Super Rapid avläsning av biologiska indikatorer kan avsevärt minska tiden som krävs för att få viktig information om steriliseringsprocessen. Vår typ av 5 - 3M™ Comply™ (SteriGage™) kemisk integrator inkluderar teknologi med rörligt bläck, enkel tolkning av resultatet ”Godkänn eller Neka”, samt 3M™ Comply™ blyfri ångindikatortejp med 3M:s erkända ahesiva teknologier för att säkerställa testpaketets säkerhet, samtidigt som det ger snabb information genom en ”titt” för att få bekräftelse på exponerad sterilisering.
Specialprodukt
3M™ elektroniskt testsystem för ångsterilisatorer (ETS)™
ETS är en testanordning som är enkel att använda och ger omfattande, objektiv, oberoende information om viktiga variabler för den process av ångsterilisering som den används i. ETS är ett innovativt alternativ till det traditionella Bowie och Dick testet och andra test härledd ur det.
3M™ Attest™ Super Rapid avläsning av biologiska indikatorer 1492V för ångsterilisering
Den biologiska indikatorn ger BI-resultat efter 24 minuter i 3M Attest 490-autoläsaren. Det är lämpligt vid dynamisk luftborttagning (förvakuum och SFPP): 135 ˚C (275˚ F) 3 min. Det uppfyller ISO-prestandakrav för biologiska indikatorer och innehåller viabla organismer som ger en direkt mätning av dödligheten
3M™ Attest™-autoläsare, 490
Denna dubbla autoläsare är utformad att användas med 3M™ Attest™ biologiska indikatorer 1491, 1492V och 1295. Den har en intelligent skärm med funktion för nedräkning tid-till-resultat. Skärmen kan ses på fjärravstånd med din dator. Använd samma 3M™-webbapplikation som du använder nu för BI-status i realtid och resultat för digital registrering
3M™ Comply™ SteriGage™ kemiska indikatorer för integrering i ånga
3M Comply SteriGage kemiska ångintegratorer uppfyller prestandakraven i EN ISO 11140-1. 3M Comply SteriGage kemiska ångintegratorer är utformade att noggrant detektera små förändringar i alla de kritiska steriliseringsparametrar som definierats för det kompletta steriliseringsintervallet för ångsterilisering genom gravitationsmetoden och för ångsterilisering genom förvakuum.
3M™ Comply™ ångindikatortejp
En pålitlig ångindikatortejp som omedelbart informerar om paketet har exponerats för adekvat ångsterilisering. Den kemiska indikatorlinjen blir mörk när den har exponerats för ångsteriliseringsprocessen.