Rengöring och säkerhet på arbetsplatsen
Göpr din anläggning säker och ren med de högsta standarderna inom golvsäkerhet och rengöring och ge dina anställda och partner trygghet under deras vistelser.
Våra lösningar ger den högsta utförandekvaliten och hjälper dig att förenkla komplexa rengörings- och underhållsuppgifter.
Kommersiell rengöring
Om du efterfrågar de högsta standarderna för renlighet och hygien, efterfråga en 3M-lösning för alla dina rengöringsbehov.
Våra märkesledande lösningar rengör inte bara golv och andra ytor grundligare, de hjälper också till att hålla smutsen borta. De fungerar bättre och håller längre och låter er upprätthålla en oklanderlig bild av ert företag, samtidigt som det avlastar rengöringspersonalen och budgeten.
Säker anläggning
Fall, snubblingar och spill är vanliga händelser på arbetsplatser. Eftersom sådana olyckor inträffar dagligen, innebär de en risk för dina anställda och besökare. Dålig säkerhet på arbetsplatsen kan potentiellt försvaga de anställdas produktivitet, skada ert företagsrykte och till slut försämra era resultat.
Vi vet hur viktigt skicket på er a golv är för säkerheten på er anläggning. Vi på 3M har skapat en portfölj med produkter för säkra anläggningar. Produkter som håller era golv säkra, rena och snygga samtidigt som ni håller kostnaderna nere.
Specialprodukt
3M™ Nomad™ ultra-ren mattläggning, 4300
Denna matta som kontrollerar kontamination och samlar up damm och skräp består av 40 lager. Varje lager är för engångsbruk och belagt med ett tryckkänsligt vidhäftande material. Det är utformat att hjälpa till att skydda rena områden där renlighet och god hygien är mycket viktiga faktorer. Mattan kan hjälpa dig att uppnå ISO14644-1 certifiering klass 4 till 8 för rena rum.
3M™ Safety-Walk™ avlastningsmatta 5270E
Matta av vinylskum som motverkar trötthet med spiralfjädrar på insidan. Mattan komprimeras jämnt och kontinuerligt, ger ökad komfort och mindre utmattning. Texturerad yta ger hög friktionskoefficient för halkresistens. Slät yta har en speciell fett- och oljeresistent beläggning. Utformad för användning i lättindustri och medeltung industri. Svart integrerad kantning.
3M™ Safety-Walk™ halkskyddstejp för allmän användning, 600 serien
Idealisk att placera i, under och runt maskiner för att fånga upp droppar. Den är i hög grad absorberande och icke-kornig så den kommer inte att skada anläggningens utrustning. Varje förpackning absorberar 140 liter och innehåller 100 ark. Denna absorbent har hög kapacitet och kraftigare material på ena sidan för ökad styrka och underlättad borttagning av ludd. Arken har en bekväm storlek som låter användaren snabbt lägga på en absorbent på eller längs med ett spill. Den kan också användas på arbetsytor om spill förutses eller som en torkduk.
3M™ underhållsabsorbent
Idealisk att placera i, under och runt maskiner för att fånga upp droppar. Den är i hög grad absorberande och icke-kornig så den kommer inte att skada anläggningens utrustning. Varje förpackning absorberar 140 liter och innehåller 100 ark. Denna absorbent har hög kapacitet och kraftigare material på ena sidan för ökad styrka och underlättad borttagning av ludd. Arken har en bekväm storlek som låter användaren snabbt lägga på en absorbent på eller längs med ett spill. Den kan också användas på arbetsytor om spill förutses eller som en torkduk.
Scotch-Brite™ Clean & Shine dubbelsidiga golvvårdsrondeller
Polerar golvet medan du rengör det. Vid upprepad användning får dina golv en blankskurad yta utan den extra åtgärden att blankskura i egentlig mening. Använd en skrubbmaskin med låg hastighet och vatten eller neutral rengöringslösning. Det avlägsnar effektivt märken snabbare än traditionella golvrondeller och håller betydligt längre (upp till 40 000 kvm). Så du kan bibehålla ett skinande intryck med mindre tid, kraft och utrustning.
Resurser
3M™ aerosol för rengöring och polering av rostfritt stål
Idealisk för rostfritt stål, krom, laminerade plast- och aluminiumytor. Med en högglansig formulering torkar det rent utan ränder eller ansamlingar, motstår fingeravtryck och döljer skönhetsfel på ytorna. Behaglig limedoft.