3M-lösningar – skyddsglasögon
Ögonskydd
Konstruerade för säkerhet, utformade med stil
Selection
Portföljen med 3M ögonskyddsprodukter utlovar kvalitativa ögonskydd som ger en optimal balans av komfort, skydd och design. Våra konstruktörer har arbetat hårt för att säkerställa att komfortnivån och stilen överensstämmer med standarden för skyddet som ges. |
|
För att säkerställa att skyddsglasögons optiska klarhet är godtagbar för en viss typ av arbete måste linsens brytningsegenskaper överstiga en viss nivå. Linser kan delas in i tre klasser. Optisk klass 1 är för arbete med särskilt höga synkrav för permanent bruk, optisk klass 2 är för arbete med genomsnittliga synkrav och optisk klass 3 är för tungt arbete utan särskilda synkrav (endast avsedd för undantagsfall och inte för permanent bruk). Det finns också olika distortioner som kan ge upphov till olika distortionseffekter. Det finns sfäriska, prismatiska, cylindriska och astigmatiska distortioner. Ovan nämnda optiska klassificeringar och associerade användningstider beror på respektive distortionseffekt. På grund av det är de sfäriska distortionerna fördelade till optisk klass 1, de prismatiska och cylindriska distortionerna till optisk klass 2 och astigmatiska distortionerna till optisk klass 3. |
Validering av passform
Som med all personlig skyddsutrustning är bekvämlighet mycket nära kopplat till regelefterlevnad och skyddsglasögon som sitter dåligt ger inget pålitligt skydd mot ögonskador. Det är därför mycket viktigt att skyddsglasögon sitter både bekvämt och säkert. |
|
Samtidigt som nuvarande standarder uppmanar att skyddsglasögonens passform ska tas i noggrant beaktande, t.ex. BS 7029:1999, finns det inga specifika riktlinjer om hur en individuell passform ska utvärderas. En bedömnoing baserad på storlek och anpassningsbara egenskaper är dock alltid lämpligt för att avgöra bästa passformen och säkerheten för skyddsglasögonen. Det innovativa systemet för passform av 3M™ skydsglasögon bygger på en enkel 6-stegsmetod och möjliggör en mätbar utvärdering av passformen. |
Utbildning
3M erbjuder ett stort utbud av verktyg och programvara för att uppfylla arbetstagarnas behov av säkerhetsutbildning om personlig skyddsutrustning (PPE).
Vi på 3M anser att utbildning är nyckeln till säkerhet och skydd på arbetet. Det är viktigt att arbetstagare och säkerhetschefer förstår vilka hälsorisker som finns på arbetsplatsen och hur de skyddar sig mot dessa på bästa sätt. För att låta dem göra det erbjuder vi ett brett utbildningsutbud som passar olika verksamheter och individuella behov.
Vi kan erbjuda utbildning på plats i hela EU genom ett besök av vår mobila säkerhetshusvagn. Våra team för teknisk service finns också till hands och delar med sig av sina expertkunskaper om hälso- och säkerhetsbranschen.
Specialprodukt
3M™ SecureFit™ skyddsglasögon, 400X-serien
3M™ SecureFit™-skyddsglasögon i 400X-serien innefattar en kantlös lins och en bred flexibel skalm för ett solitt sidoskydd. De är populära tillsammans med öronmuffar. Bågarna har också 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT)-teknologi som låter skyddsglasögonbågarna justera sig på ett naturligt sätt till huvudstorleken på den som bär glasögonen, vilket ger en trygg och bekväm passform. Minskar glidningar på grund av huvudrörelser. Konturformade ögonbrynsskydd vilar bekvämt mot pannan och hjälper till att ge ytterligare skydd mot flygande partiklar. Mjuk näsbro för en bekväm passform. De finns med 7 linsalternativ.
3M™ Solus™ skyddsglasögon, 1000-serien
Immiga linser kan vara frusterande och utmanande. Om skyddsglasögon tas av för att torka bort imman kan ögonen exponeras för riskfylld påverkan på en potentiellt farlig arbetsplats och farliga partiklar. 3M™ Solus™ ögonskydd i 1000-serien innefattar Scotchgard™ lins med beläggningen anti-imma som hjälper arbetaren att se klarare under längre tid – den ger längre imresistens än traditionella beläggningar mot imma. Den skyddande 3M™ Scotchgard™ beläggningen anti-imma motstår immiga linser längre än traditionella beläggningar mot imma, upp till 25 tvättar med vatten.* *Baserat på interna tester utförda av 3M med tvättning i kranvatten följt av anti-imma-testning enligt EN168-testmetoden.
3M™ SecureFit™ Overspectacles 3700 Series
3M™ SecureFit™ överglasögon i 3700-serien är skyddsglasögon som bärs över glasögon av personer som har glasögon enligt recept. De har justerbara bågar med Pressure Diffusion Temple (PDT)-teknologi för ge en tättsittande passform och en mjuk näsdel för att vara bekväma. För att bättre hållbarhet och bättre seende finns polykarbonatlinsen med 3M™ Scotchgard™ beläggning anti-imma/anti-repmärken. Tillgängliga i tre skalmfärger och sju linsalternativ, inklusive IR-lins med nyanser.
Resurser
3M™ GoggleGear™ säkerhetsglasögon, 500-serien
3M™ Goggle Gear™ säkerhetsglasögon i 500-serien har en sober design med en justerbar rem, indirekt ventilation och 3M™ Scotchgard™ skyddande beläggning för anti-imma/anti-repmärken.