VWR presenterar 3M lösningar för dina hörselskyddsbehov
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
3M är en viktig strategisk partner till VWR inom personlig skyddsutrustning och säkerhetslösningar och är mycket mån att skydda hälsa och säkerhet för anställda inom alla typer av branscher och arbetsmiljöer.
3M, som en global auktoritet när det gäller att lösa de mest komplexa hörselskyddsutmaningar, har lanserat bra verktyg och tjänster för att hjälpa dig – från detektion till skydd till validering.
Använd den nya plattformen för att ladda ner de nya verktyg och tjänster som kompletterar VWR:s sortiment för personlig skyddsutrustning.
|
ÖRONPROPPAR | ||||
3M produkt | (klicka för att beställa på vår webb) Benämning |
Engångs/ återanvändbar |
Produktegenskaper | Dämpning i dB (SNR) |
3M™ rullade öronproppar Standardlösningen för engångsbruk för långa exponeringsperioder |
Engångs |
Metalldetekterbar/ |
från 28 till 39 dB |
|
Smart lösning för hygieniskt hörselskydd till låg kostnad. Ingen nedrullning krävs. |
Engångs/ |
Version med snöre/färger |
från 28 till 35 dB |
|
3M™ förformade återanvändbara öronproppar En praktisk återanvändbar lösning med förpackning eller förvaringsfodral som kan återförslutas |
Återanvändbar |
Med snöre/ metalldetekterbar/ genomskinlig/låg dämpning |
från 20 till 35 dB |
|
Det enklaste sättet att se till att användare alltid har tillgång till 3M öronproppar |
||||
HÖRSELKÅPOR/ÖRONPROPPAR PÅ BYGEL | ||||
Perfekt lösning för tillfällig användning och begränsad exponering för ljud |
Återanvändbar |
Flera positioner/Pod-modell/låg dämpning |
från 23 till 26 dB |
|
3M™ PELTOR™ hörselkåpor X-serien Alla modeller finns med bygel eller för montering på hjälm.Nydesignat mellanskikt för bättre dämpning. |
Återanvändbar |
Med bygel/ |
från 26 till 28 dB |
|
Hörselkåpor, Peltor™ X-serien |
Återanvändbar |
Med bygel/hjälmfäste |
från 26 till 28 dB |
|
Hörselkåpor, Peltor™ X-serien |
Återanvändbar |
Med bygel/hjälmfäste |
från 34 till 35 dB |