3M-lösningar – andningsskydd
Andningsskydd
Vetenskapsdriven innovation för bekvämlighet, god passform och skydd
3M erbjuder det bredaste sortimentet av andningsmasker – för engångsbruk, återanvändbara, fläktassisterade och tryckluftsmatade – för det bredaste urvalet av industriella och övriga tillämpningar, med en oöverträffad meritförteckning från de tuffaste av förhållanden.
3M™ Secure Click™ återanvändbar halvmask, HF-800-serien
Halvmasken 3M™ Secure Click™ är ett återanvändbart andningsskydd i HF-800-serien utformad med smarta och intuitiva egenskaper – den är enkel, bekväm och pålitlig. Den finns i tre storlekar: small, medium och large; alla andningsmasker kommer med valbara talmembran. Den nya 3M™ Secure Click™-serien har en snabb och enkel kassett-/filteranslutning. Den fungerar på samma sätt som ett säkerhetsbälte. Sätt enkelt ihop anslutningarna tills du hör ett klick och känn dig säker på att filter och kassetter har installerats på rätt sätt.
3M™ Versaflo™ fläktassisterat andningsskydd i serien TR-800+
Använd 3M™ Versaflo™ fläktassisterat tryckluftsmatat andningsskydd i TR-800-serien för skydd vid arbete i riskfyllda atmosfäriska förhållanden. Som en del av Versaflo-serien kan vår luftturbo när den kombineras med Versaflo hjälmar, bälten och andra tillbehör bli en del av ett CE-godkänt andningssystem som har flera hastigheter, hörbara och visuella larm och kapaciteten att fungera med ett flertal olika gas-, ång- och partikelfilter. Komforten är maximal med tre väljbara flödeshastigheter och kontrollerat luftflöde. Den är också enkel att identifiera och skilja från icke-IS-versioner i produktserien Versaflo tack vare ljusgula beröringspunkter. TR-800 är godkänd för zon 0-krav och kan på så sätt vara lämplig för områden där explosiva atmosfäriska förhållanden eventuellt kan förutses och lämplig att vara permanent under normal drift.
3M™ Versaflo™ fläktassisterat andningsskydd, TR-600-serien
3M™ Versaflo™ fläktassisterade luftturbo TR-600 tar hela systemet till nya nivåer av trygghet, kontroll och bekvämlighet. Den representerar en avancerad teknisk utveckling med ökad excellens inom området säkra fläktassisterade andningsskydd. Världen av skydd expanderade nyligen och är nu bättre än någonsin. Beroende på vilken typ av filter som används ger den skydd mot partiklar, gaser eller ångor, eller mot en kombination av dem.
3M™ Versaflo™ huvor och huvudskydd
3M™ Versaflo™ S-serien huvor och huvudskydd har justerbara stötdämpare (i de flesta modeller) och mjuka bekväma dynor ger utmärkt passform, stabilitet och följsamhet. Stötdämpande huvor och huvudskydd inkluderar breda ansiktstätningar med mjukt elastiskt material för förbättrad komfort och minskat luftflödesbuller. Återanvändbara stötdämpare låter användaren modifiera distributionen av luftflödet på insidan huvan för att passa personliga komfortbehov.