Brady - förenkla din laboratorieidentifiering
Förenkla din laboratorieidentifiering med lösningar från Brady
Bradys laboratorieidentifieringsprodukter används av bioteknik-, jordbruks-, miljö- och rättsmedicinforskare över hela världen. Oavsett om du arbetar med patologi, histologi, kromatografi eller något annat forskningsområde kan Bradys etiketteringslösningar hjälpa dig att upprätthålla god laboratoriestandard.
Brady lösningar för providentifiering
- Passar befintliga vial-, objektsglas- och plattstorlek
- Förblir läsbar genom bearbetning och förvaring
- Tål frysförvaring, flytande kväve, autoklavering, vattenbad och lösningsmedel, inklusive xylen, DMSO och etanol
- Medger streckkod för omfattande informationslagring även för de minsta proverna
- Kan integreras sömlöst med LIMS (Laboratory Information Management System)
RFID-lösningar
Ta din arbetsplats till nästa nivå av effektivitet och produktivitet med pålitlig RFID-teknik.
Nya produkter
Upptäck pålitliga lösningar och skydda och identifiera människor, produkter och platser med verksamhetskritiska tillämpningar i utmanande miljöer.
Providentifiering
Utskrivna laboratorieetiketter, framtagna specifikt för identifiering av prover, hjälper till att undvika förluster och en massa frustration!
Etikettframtagning på plats
Funktionen för utskrift av etiketter på plats gör det möjligt för dig att snabbt reagera på identifieringsbehoven, och kan eliminera väntetiden för etikettleveranser!
Automatisering av prov-ID
Bradys skrivarapplikatorer erbjuder en automatiserad lösning för applicering av etiketter ’print on demand’!
Säkerhet
Gör din arbetsplats säkrare, effektivare och med efterlevnad av regelverket!
Brady HQ
Brady Corporation är en internationell tillverkare och distributör av komplettlösningar som identifierar och skyddaar människor, produkter och platser.
De beslut som fattas i Bradys verksamhet varje dag drivs av företagets åtagande att prestera. Vi utformar våra produkter och lösningar så att de levererar på ett sätt som inte andra gör. Vår personal arbetar på ett sätt som överträffar förväntningarna. Vårt fokus och vår inriktning som företag ligger på långfristiga arbetsinsatser för våra kunder och aktieägare. Kort sagt: Brady och vårt varumärke har fokus på ”prestanda”.