Fallskydd
3M erbjuder allt du behöver för arbete på höga höjder. Upptäck ett omfattande utbud av pålitliga, bekväma, innovativa och högkvalitativa utrustningar och lösningar för fallskydd: förankrinfar, selar, kopplingar, räddnings- och evakueringsutrustning, tillfälliga och permanenta system med vertikala och horisontella livlinor, utrustning för trånga utrymmen, professionella utbildningstjänster och mer.
Se vår webinar om fallskyddVårt uppdrag är att ge er en omfattande lösning. Det är därför vi ett team av specialistkonstruktörer som kan ge goda råd om riskbedömning, projectutveckling och de bäst lämpade lösningarna för dina behov vid arbete på hög höjd.
På 3M kombinerar vi teknisk innovation och expertis med en passion för tillverkning av produkter av högsta kvalitet. 3M™ fallskydd höjer skydd för arbetare till nya höjder med en beprövade och pålitliga varumärkena DBI-SALA® och Protecta® med utrustning och lösningar för fallskydd. Lösningarna inkluderar innovativa selar, snoddar, förankringar, horisontella livlinor, åtkomstsystem, räddnings- och evakueringsutrustning, lösningar för trånga utrymmen, all personlig skyddsutrustning som behövs för personal som bär fallskydd och mycket mer!
Vi uppfyller världens mest rigorösa standarder och beteckningarna inkluderar CE och ANSI, som ger dig maximal frihet och trygghet. Det finns inga direkta begränsningar!
Featured Product
DBI-SALA® Davit-system med kort räckvidd
3M™ DBI-SALA® Confined Space HC (trångt utrymme) med Davit-system för kort räckvidd är konstruerat av pulverlackat aluminium och har en modulär utformning för enkel transport och förvaring. Vårt system är justerbart och ger flexibilitet under installationen. Denna produkt är certifierad enligt EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012 och uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42EG avseende materialhantering.
Resurser
DBI-SALA® Davit-system med kort räckvidd
3M™ DBI-SALA® Delta™ bekväm räddningssele är en av de mest populära selarna som har bekväm vaddering samt ergonomisk passform och känsla, lättviktiga spännen och starka remmar. Den har en trasselfri triangulär modell, som skapar en ram som gör att selen är lätt att ta på.
DBI-SALA® Sealed-Blok™ självupprullande livlina (SRL) med upphämtningsvinsch
Vår 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ självupprullande livlina (SRL) med upphämtningsvinsch har utformats att stå emot de allra tuffaste miljöer. Med alla egenskaper hos vår standard-Sealed-Blok™ plus en 3-vägs upphämtningsvinsch. Den slitstarka utformningen är korrosionsresistent med ändplattor av rostfritt stål och aluminiumhölje. Sealed-Blok™ är ett tillförlitligt fallskydd av god kvalitet för användning vid olje- och gasriggning, trånga utrymmen, miljöer med saltvatten, smutsiga miljöer och VVA-verk.
D - 3M™ Protecta® Tripod
När det gäller tillträde till/räddning i trånga utrymmen är det väsentligt att utrustningen fungerar perfekt och snabbt. Lättviktiga, portabla Protecta® aluminiumstativ är idealiska för tillträde genom manhål till trånga utrymmen, samt för upphämtning från. De är lätta att transportera från en plats till en annan och kan sättas upp av en arbetare. Fäst en eller två mekaniska anordningar såsom en vinsch eller 3-vägs självupprullande livlina och du är redo för jobbet. Våra stativ har flera olika speciella egenskaper såsom låsben, justering med enkel lägesspärr/plugg, snabbmontering av mekanisk hållare och halkskyddade stegplattor och sulor på fötterna.