Golvbeläggning för renrum
Den dekontaminerande golvbeläggningen använder en patenterad polymer för att dra till sig och behålla mer än 98 % av fot- och hjulburna partiklar. Partiklarna fastnar naturligt på golvbeläggningen och lossnar endast vid våttorkning. Om du vill återställa beläggningen till full effektivitet är det bara att moppa, skölja och torka den.
Tack vare den låga profilen (beläggningen är endast 2,5 mm tjock) och de fasade kanterna som är svetsade på alla sidor kan personalen gå utan att snubbla och vagnar kan skjutas utan ansträngning. Den dekontaminerande golvbeläggningen måste limmas fast på golvet för att sitta perfekt och hålla så länge som möjligt. På grund av sin exceptionella vikttålighet klarar den gångtrafik men också tunga lyft- eller handtruckar.
Polymerkärnans egenskaper (bakteriostatisk, ESD, utan utgasning) gör vår golvbeläggning till en idealisk lösning för kontamineringskontroll i omklädningsrum, områden för materialmottagning och renrum.
Contact us