Engångsoveraller
Engångsoveraller skyddar både användare och känsliga produkter. De tillverkas speciellt för att förhindra partikelkontaminering och statisk elektricitet.
Engångsoveraller för renrum är tillverkade av olika material (Tyvek, polypropylen, SMS-tyg som andas, polyetylen, nonwoven, Clean Tough-tyg).
Sterila och osterila versioner av renrumsoveraller med elastiskt material kring vrister och handleder finns.
Kan fås med inbyggd huva på begäran. Individuella huvor finns.
Product selection
Engångsoveraller
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...