Säker hantering av ledade glasvaror
Av DWK Life Sciences
Många traditionella kemimontage på laboratorier kräver anslutna utrustningsdelar.
Processerna destillation, extraktion, filtrering och återflöde kräver olika komplexitet i t.ex. glasvarumontagen, och medan många av de forskare som hjälpte till att utveckla dessa tekniker måste förlita sig på anpassade glasvaror, tappar och gummislangar för hopsättning av artiklar, har uppfinnandet av sinsemellan utbytbara skarvade glasvaror betytt att det finns många fler - och säkrare - alternativ idag.
I den här bloggen tittar vi på olika typer av skarvade glasvaror som finns och vilken typ som används mest, och beskriver vissa grundläggande tekniker för ett säkert underhåll.
Beskrivning av typer av skarvade glasvaror
Användningen av skarvade glasvaror hjälper till att undvika spill och läckage av möjligen farliga och ofta dyrbara ämnen under experiment. Även om fördelarna talar för sig själva är det viktigt att man väljer rätt typ av skarvade glasvaror för den process du utför.
Det finns ett antal olika skarvtyper, vardera med specifik funktionalitet.
Normalslipningar
Dessa är den vanligaste typen av slipade halsar och har en avsmalnande kon och hylsa. Hylsor av detta slag har ofta en avrundad kantprofil som ger ytterligare styrka till skarven, samtidigt som de blir mindre känsliga för flisning är en fyrkantig kantprofil.
Sfäriska skarvar
Sfäriska skarvar skall användas vid tekniker där viss flexibilitet krävs i vinklarna av de glasvaror som skall sättas ihop, De används i typfallet för att ansluta mottagarflaskor till t.ex. roterande kondensatorer, vilkas vikt kan öka väsentligt när flaskan fylls. Den sfäriska skarven gör det möjligt att ansluta flaskan till en sluttande kondensator i en vertikal vinkel, vilket minskar påfrestningen på skarven.
Flänsskarvar
Flänsskarvar, eller stötfogar, används för att etablera anslutningar i rät linje längs montaget. Denna anslutningstyp används vanligtvis för pipeline-konstruktioner och på flaskor och reaktionskärl med stor volym. Möjligheten att användare bredare flänsfogar ger lättare åtkomst till innehållet i flaskor och slangar.
Skruvgängshalsar
Skruvgängshalsar utgör en stark anslutning som kan justeras enkelt. De är idealiska där längden på ett montage kan behöva varieras och en glidande skarv kan användas i detta syfte. Dubbeländade glasvaror med skruvlock används också ofta; de gör det möjligt att justera linjer från någondera sidan för ännu större flexibilitet.
Säker hantering av skarvade glasvaror
Precis som med alla laboratorieglasvaror finns det ett antal steg man måste följa för att säkerställa en säker och hållbar användning av skarvade glasvaror.
Det är viktigt att man alltid diskar nya glasvaror före första användning, för att undvika kontaminering från förpackningsfibrer. Man bör också kontrollera glasvarorna så att de inte uppvisar repor, flisor, sprickor eller etsade; alla defekter minskar glasvarans mekaniska hållfasthet och kan göra att den går sönder vid användning.
Det finns emellertid ett antal specifika överväganden som måste till för att säkerställa en säker hantering och upprepad användning av skarvade glasvaror.
- Medan silikonfett kan användas för att täta en skarv är många skarvar utformade för att användas utan det, för undvikande av kontaminering. Ett renare och icke-kontaminerande alternativ är att använda en skarvmanschett i PTFE, som passar in mellan konen och hylsskarvarna
- Kontrollera alltid riktlinjerna för max. temperatur för den utrustning du använder. Även om den högsta rekommenderade temperaturen för laboratorievaror i borosilikatglas är 500°C (endast kortvarigt), kan arbetstemperaturen för andra artiklar som associeras med skarven, t.ex. Plastanslutningar, stoppar, slangar etc. vara mycket lägre
- Vid användning av temperaturer över 150°C, skall uppvärmning och nedkylning ske sakta och jämnt för att undvika brott p.g.a. värmechock.
- Om du använder en värmeplatta som en del av montaget måste du se till att plattan är större än basen på det kärl som skall värmas. Ställ aldrig skarvade glasvaror på en förvärmd värmeplatta
- Om du använder bunsenbrännare sprids lågan om man använder en mjuk låga och ett trådnät med keramisk kärna. Detta undviker att ”hot spots” utvecklas på skarvarna eller någon annanstans i montaget, vilket kan göra att det går sönder.
- Använd inte höga temperaturer eller värmekällor direkt på den del av de volymetriska glasvaror som ingår i ett skarvat montage, det försämrar den volymetriska noggrannheten.
- Var försiktig om du använder skarvade glasvaror i mikrovågsugn. Om din skarvade glasvara är tillverkad i borosilikatglas, är detta element säkert att använda i mikrovågsugn. Emellertid måste man kontrollera att innehållet och ev. aggregat också klarar mikrovågsugn.
- Skarvade glasvaror kan kärva efter att en process har utförts. Om det inträffar, måste man först låta glaset svalna på naturlig väg, och sedan doppas ett litet tag i ljummet vatten med ett rengöringsmedel som passar för diskning av laboratorieglasvaror. Detta lossar den fastnade skarven och gör det möjligt att ta isär elementen utan att man behöver utöva extra tryck mot glaset. Det är viktigt att detta undviks, så att inte glaset går sönder eller tar skada före nästa återanvändning.