Tips för säker uppvärmning av laboratorieglasvaror
Av DWK Life Sciences
Uppvärmning av glasvaror på laboratoriet kräver försiktighet, även om produkterna är utformade specifikt för användning i sådan miljö. Det finns vissa anledningar till detta.
Det är inte alla laboratorieglasvaror som har samma specifikation. Exempel: laboratorieglasvaror i borosilikat har en mycket lägre expansionskoefficient än andra glastyper såsom sodaglasvaror, vilka också är vanligen förekommande på laboratorier. Medan produkter i den senare gruppen fortfarande är lämpliga för ett antal tillämpningar, måste man överväga den kemiska lämpligheten hos själva glaset när det utsätts för värme.
Och det är inte alla laboratorieglasvaror som tillverkas enligt samma kvalitetsstandarder. Även i en kategori som borosilikatglass kan kvaliteten på de använda råmaterialet samt viktiga faktorer som jämnheten i glasets tjocklek variera; premiummärken inom laboratorie- och forskningsglasvaror såsom DURAN, WHEATON, PYREX och KIMBLE erbjuder värmebeständighet som är tillförlitligare.
Till sist har det sätt, på vilket laboratorieglaset värms upp, en stor inverkan på säkerheten, oavsett vilken produkt som används. Några tips för säker uppvärmning av glasvaror laboratoriet.
1) Faktor av expansion och koncentration vid höga temperaturer
Även om den låga expansionskoefficienten hos borosilikatglas (3.3x10-6K-1) resulter i en mycket ringa expansion eller kontraktion vid uppvärmning eller kylning, måste man vara försiktig, även med denna glastyp.
När temperaturen överskrider 150oC måste särskild omsorg tillämpas för att se till att uppvärmningen och påföljande kylning av glasvaran sker sakta och jämnt. En granskning av den erforderliga utrustningen, förhållandena och inte minst tiden för de gradvisa ökningarna och påföljande minskningar av temperaturen är ett absolut krav.
2) Eliminera risken för värmechock
Även om glasvaran inte är exponerad för stora temperaturer bör man fortfarande undvika alla plötsliga förändringar. Värmechock från plötslig uppvärmning eller nedkylning kan göra att glaset spricker eller förstörs. Värm upp glaset försiktigt och gradvis, även i början av din process, och låt heta glasvaror svalna sakta på en plats utan kalldrag.
3) Undvik heta punkter genom att fördela hettan jämnt
Koncentrerad eller direkt värme på någon del av glaset kan medföra att ”hotspots” bildas, vilket skall undvikas eftersom olika uppvärmningstakt kan resultera i stress som försvagar glaset och orsakar brott. Om du använder bunsenbrännare fördelas värmen väl om man använder en mjuk låga och ett trådnät med keramisk kärna.
Att använda en värmeplatta hjälper till att säkerställa en effektiv värmefördelning, även om det är viktigt att kontrollera att plattan är större än basen på det kärl som skall värmas. Detta ger en jämn värmefördelning genom basen på glasvaran, och minskar risken för att glaset spricker p.g.a. hotspots. Värm alltid upp glasvaran till rumstemperatur innan den placeras på värmeplattan; kalla behållare kan drabbas av värmechock.
4) Mikrovågsugn med försiktighet
Det är inte alla laboratorieglasvaror som kan användas i mikrovågsugn på ett säkert sätt. Exempelvis kan sodaglasprodukter inte klara plötsliga temperaturväxlingar. Å andra sidan är borosilikatglas mikrovågssäkert men precis som med alla mikrovågskärl är det viktigt att man säkerställer att det har mikrovågsabsorberande material innan det placeras i ugnen.
Det är också viktigt att man kontrollerar eventuella delar eller tillbehör som är fastsatta på glaset, och säkerställa att det material de är gjorda i kan användas säkert i mikrovågsugn. Vissa produkter har plastskruvlock och anslutningar och dessa skall vara tillverkade i polypropylen eller PTFE för att vara mikrovågssäkra.
5) Autoklavera med försiktighet för att förhindra skador längre fram vid uppvärmning
De flesta laboratorieglasvaror kan autoklaveras på ett säkert sätt. Men det finns några saker man måste tänka på för att undvika skador på glasvarorna vilka kan påverka uppvärmning senare. För det första: lossa alltid eventuella skruvlock innan processen startar. Autoklavering av glasvaror med hårt åtskruvat lock kan resultera i tryckskillnader som kan skada behållaren och ge upphov till skador antingen där och då, eller vid kommande uppvärmning. Alternativt kan användning av ett anslutningslock med enkelport med sterilt ventilationsfilter eller skruvlock med sterilt ventilationsmembran tillhandahålla ett automatiskt utbyte av sterilgaser, för en säker tryckutjämning under autoklavcykeln samtidigt som steriliteten hos flaskinnehållet säkras. För det andra: undvik att överlasta autoklaven. Det säkerställer att det finns tillräckligt med utrymme kvar mellan produkterna för att cirkulera högtrycksångan och minskar risken för skador som senare kan göra glasvaran olämplig för uppvärmning.