Vägledning: säker rengöring av laboratorieglasvaror
Av DWK Life Sciences
Laboratorieglasvaror har ofta och återkommande kontakt med olika ämnen, och en tillförlitlig rengöringsprocess krävs för att säkerställa att utrustningen kan återanvändas på ett riskfritt sätt.
Effektiv rengöring bidrar till att förlänga livslängden på de använda produkterna, och skyddar validiteten i det kommande arbetet.
Rengöringstypen för laboratorieglasvaror för återanvändning kallas ofta bearbetning, och kan utföras manuellt, med hjälp av automatisk diskutrustning, eller en kombination av bådadera.
Denna blogg beskriver huvudmomenten för en effektiv behandling samt allmänna tips för säker rengöring av glasvaror.
Beskrivning av behandling av laboratorieglasvaror
En fullständig rengöring, eller behandling, består normalt av fyra steg, även om alla inte alltid behövs.
- Första rengöring – Detta steg avlägsnar eventuell vidhäftande kontaminering från ytorna i laboratorieglasvaror, med hjälp av processkemikalier om så krävs.
- Neutralisering – Om så krävs, använder man denna process för att neutralisera resterna av eventuella processkemikalier som används på och i ytorna på laboratorieglasvaror under rengöring. Eftersom alkaliska processkemikalier normalt används i rengöringsprocesser används sura kemikalier generellt för neutralisering.
- Sköljning – Detta steg avlägsnar eventuell kvarvarande upplöst/lossad kontaminering och den använda processkemikalien från glasvarans ytor
- Desinfektion – Detta steg krävs endast om säkerhetsklassificeringen i laboratoriet eller den specifika processen så kräver. Syftet med desinfektion är att minska antalet patogener och aktiva virus på ytorna på laboratorieglasvaror, och om så är tillämpligt, minska kontamineringen till en nivå som betraktas som säker.
Grundläggande tips för rengöring av laboratorieglasvaror
- Oavsett om en fullständig omarbetning äger rum eller ej, manuell eller automatiserad, har man god hjälp av några tips som kan hjälpa till att säkerställa att laboratorieglasvaror och plastbelagda glasvaror rengörs effektivt och säkert. Här följer några råd som kan hjälpa dig i vardagen.
- Diskmaskiner kan användas för automatiserad behandling. Ställen i diskmaskinen måste underhållas väl. Stödpinnarna skall vara belagda med ett icke-slipande material, detta för att förhindra kontakt mellan metall och glas, samt repor.
- Vid manuell diskning: använd endast borstar med plastkärna och mjuka, icke-slipande borst. Mjuka, rena svampar eller andra diskredskap kan användas. Använd inte borstar eller diskmaterial med slipande rengöringsmedel. Skursvampar repar glaset och får inte användas.
- Kontrollera glasvarorna efter diskning och kasta varor som uppvisar repor, flisor, sprickor eller andra skador.
- Det finns många kommersiella glasrengöringsmedel. Följ tillverkarens anvisningar för användning av dessa produkter; vissa är korrosiva och kan skada laboratorieglas.
- Organiska lösningsmedel är tillåtna rengöringsmedel om förhållandena tillåter användning av dem.
- Blötlägg inte plastbelagda glasvaror under längre tidsperioder, det kan förkorta beläggningens livslängd. Låt inte använda, plastbelagda glasvaror stå odiskade ett längre tag; det försvårar då rengöringen.
- Placera inte metall- eller andra hårda föremål inuti glasvarorna, såsom spatlar, omrörare av glas eller borstar med metalldelar. Det repar glaset och kan leda till brott och personskador.
- Använd inte starka alkaliska produkter och fluorvätesyra som rengöringsmedel. De löser upp glas och kan skada produkten och ev. leda till brott, som i sin tur kan orsaka personskador.
- Använd inte slipande rengöringsprodukter, ej heller mjuka sådana; de kan repa glaset, och vid upprepad användning kan de göra att glaset går sönder, med risk för personskador.
- Placera inte händerna inuti glasvarorna om du bär smycken, i synnerhet diamantringar, eftersom de repar insidan av glasvarorna, vilket leder till skador som i sin tur kan medföra brott och personskador.
- Hetta inte upp glasvaror till temperaturer över 400°C för att bränna bort kolrester. Det leder till permanenta påfrestningar i glaset vilka gör att glaset så småningom går sönder; personskador kan bli följden.
- Plastbelagda glasvaror skall inte rengöras med starka, kemikalieklassade rengöringsmedel. Använd i stället ett icke-slipande rengöringsmedel. Om du använder diskmaskin eller tork: undvik temperaturer över 110°C (230°C). Skursvampar och borstar rekommenderas inte för användning på plastbelagda glasvaror.