Lösningar för bioläkemedelstillämpning
Samverka med oss för enklare användning av engångsprodukter
Ta hjälp av våra branschledande expertis, omfattande produktsortiment och anpassade montage för kompletta tillämpningsarbetsflöden.
Få igång din tillverkning av engångsbioprocessprodukter snabbt. Låt oss hjälpa dig att anpassa dina montage eller välj bland ett brett utbud av produkter för att bygga egna montage. Välj Masterflex anpassade sterila engångsmontage, och slipp montering, sterilisering och validering: ett samtal till oss räcker. Eller välj alla komponenter och bygg egna montage. Oavsett hur du gör: vi erbjuder det största sortimentet av betrodda varumärken på bioprocessmarknaden för slangar, kopplingar, packningar, sanitetskopplingar, klämmor och mycket mer.
För mycket att välja bland? Ta hjälp av våra tekniska experter utifrån dina behov, så att du kan börja dra fördel av engångssystemen: minskade korskontamineringsrisker, lägre kapitalinvestering, ingen rengöring och sterilisering längre, minskade omsättningstider, skala upp eller ned verksamheten med begränsade extrainvesteringar, etc.
Biobehandlingstillämpningar förlitar sig på Masterflex
Masterflex erbjuder det största sortimentet av betrodda varumärken på bioprocessmarknaden för slangar, kopplingar, packningar, sanitetskopplingar, klämmor och mycket mer. För mycket att välja bland? Ta hjälp av våra tekniska experter för att hitta exakt det du behöver. Oavsett vad som krävs i din process — filtrering, vätskelinjer, processinneslutning, processtyrning, cellgenerering, eller provtagning — du kan räkna med Masterflex när det gäller att få exakt den komponent du behöver för att stärka effektiviteten.
Mediaberedning: ett viktigt steg i uppströmsprocessen
Mediaberedning är ett viktigt steg i uppströmsprocessen, där lösningen för cellodlingen förbereds. Det krävs mycket tid och arbete med innovativa metoder, inkl. användning av engångsteknologi, genom hela processen. Varje metod konfigureras individuellt på basis av tillverkarnas tillämpning. Peristaltiska pumpar spelar en viktig roll i doseringen av exakta mängder processnäringsämnen och andra media tack vare hög renhet och böjliga slangar. Peristaltiska pumpar kan återcirkulera cellerna varsamt i lösningen, och skydda cellernas livskraft.
Visa mediaberedningsarbetsflödeJäsning: odling av mikroorganismer för den biokemiska syntesen för organiska föreningar
Vid industriell jäsning tas prover från en tank med kontrollerat pH, ventilation, omrörning och temperatur. Det kräver fler preliminära steg an andra bioprocessarbetsflöden. Vanliga mikroorganismer som används i denna process är äggstocksceller från kinesisk hamster (CHO), jäst, svamp och bakterier. Masterflex® peristaltiska pumpar är användbara i detta arbetsflöde och rekommenderas hellre än diafragmpumpar. Peristaltiska pumpar har exakta doseringsmöjligheter och till skillnad från diafragmpumpar har de en isolerad, rak vätskeväg. Det gör underhållet enkelt och säkerställer att ingen produkt fastnar i någon springa.
Visa jäsningsarbetsflödeSkörd: uppsamling eller klarning av produkt från jäsning
Till de vanliga skördemetoderna hör tangentiell flödesfiltrering (TFF) eller centrifugering som ett sätt att koncentrera målsammansättningen. Kvalitet och renhet har yttersta vikt i dessa metoder. Fuktade material (allt material som kommer i kontakt med vätskan) måste valideras enligt USP klass VI samt steriliseras. Peristaltiska pumpar förblir exakta vid högre tryck, vilket gör dem idealiska för filtrering av centriska arbetsflöden.
Visa skördearbetsflödeExtraktion: avlägsnande av orenheter från skörd, samt klarningsarbetsflöden
Affinitet och jonbyteskromatografi används för att få bort metaller och reaktionsbiprodukter, parallellt med andra filtreringsmetoder. På senare tid har komponentmontage med engångsslang blivit allt vanligare i detta arbetsflöde när högre kapacitet och mångsidighet på processgolvet efterfrågas. Den isolerade vätskeflödesvägen i peristaltiska pumpar, t.ex. Masterflex® pumpar, är kritisk i detta arbetsflöde. Pumparna minskar risken för kontaminering och reducerar den erforderliga materialvalideringen.
Visa extraktionsarbetsflödeFyllning/förslutning: varsam transfer av steril produkt för förpackning eller lyofilisering
Denna kritiska process — mycket hårt reglerad med globala myndighetskrav och regelverk — överför den sterila produkten, som nu är i sin mest värdefulla form, till ett sterilt kärl eller flaska innan den förpackas och distribueras eller skickas för lyofilisering (frystorkning) före packning. Peristaltiska pumpar är det bästa valet tack vare deras förmåga att tillhandahålla enkla växlingar, minska korskontaminering och varsamt pumpa skjuvningskänsliga vätskor, stora molekyler och levande celler. Den värdefulla slutprodukten hålls innesluten i slangen och vidrör aldrig någon del av pumpen. Våra steriliserade montage för engångsbruk, utvecklade särskilt för denna process, kortar ned stilleståndstiderna för rengöring.
Visa arbetsflöde fyllning/förslutningDags att göra din process effektivare
- Exakt det du behöver
Välj bland tusentals komponenter. Vi konfigurerar, validerar och förpackar enligt kundens krav. - Exakt när du behöver det
Sluta rengör och omvalidera ditt system. Vi administrerar ditt lager och skickar montage enligt kundens krav. - Begär offert idag
Masterflex’ experter på engångsprodukter presenterar en offert med komplett schema som följs av ett prov för godkännande.
Låt oss kundanpassa dina montage
Anpassade montage
Bygg ditt eget engångssystem
Komponenter
Sterilitetsvalidering som du kan lita på
Validering och förpackning