Masterflex engångskomponenter
Masterflex engångskomponenter
Välj tillförlitliga komponenter som uppfyller strikta steriliseringsprotokoll
Med Masterflex engångsprodukter behöver du inte längre validera rengöringen och steriliseringen av dina bioprocessmontage. Köpet av ett förmonterat, steriliserat och validerat system lägger över valideringsbördan på leverantören. Det är därför som det är viktigt att försäkra sig om att leverantören använder endast de mest tillförlitliga varumärkesprodukterna och håller sig till strikta, väletablerade regelverk i steriliseringsprocessen.
Masterflex engångsmontage tillverkas i ett renrum enligt ISO klass 10000. Monteringsanläggningen är certifierad enligt ISO 13485 och uppfyller cGMP. Vi erbjuder sterilisering genom gammabestrålning med en 10—6 SAL (Sterility Assurance Level), en miljondels sannolikhet för mikrob-överlevnad samt full batchspårbarhet som identifierar produktionsanläggning, -datum och komponentursprung. Vi levererar och underhåller även all erforderlig dokumentation, inkl. kompletta valideringsdokument och certifikat avseende överensstämmelse och sterilitet.
Vi bygger anpassade sammansättningar med tillförlitliga produkter
Kopplingar
Sanitetskoppling med smält packning
Lägg till ytterligare ett säkerhetsskikt för att säkra steriliteten genom att förhindra kontaminering med noll användarkontakt med packningen. Det behövs ingen tejp eller klämma för att hålla packningen på plats.
Snabblossade kopplingar
Snabblossade kopplingar gör det möjligt att sätta fast och lossa slanganslutningar utan att separera slangen från kopplingen. Tillgängliga anslutningar — hullingförsedda, rör-, kompressions- och push-to-connect.
Luer-kopplingar
Luer-kopplingar är framtagna för att fungera med mikroslang och sprutor av luer-typ. Anslutningsändar med standardstorlek gör att luer-kopplingar, kranar och grenrör kan bytas ut sinsemellan.
Hullingförsedda kopplingar
De hullingförsedda kopplingarna glider in i den böjliga slangen. Slangens elasticitet håller slangen på plats på kopplingen i installationer med lågt tryck.
Slangar
Puri-Flex®
- Den genomskinliga slangen i premiumsegmentet har mycket lägre spjälkning och en längre pumplivslängd än silikon
- Kan värmeförseglas och svetsas
- Idealiskt för känsligt cellarbete
Platina-härdat silikon
- Slät yta; lägre proteinbindningsnivåer
- Färre möjliga upplösningsprodukter
- Idealiska för läkemedels- och biotekniktillämpning
PharMed BPT®
- Ett populärt, opakt slangalternativ i biobehandlingstillämpningar
- Icke-toxisk, icke-hemolytisk, värmeförslutbar, svetsbar
- Erbjuder ett långt pumpliv
PharmaPure®
- Biokompatibilitet liknande den för PharMed BPT
- Lång livslängd under kontinuerligt tryck upp till 40 psi (2.7 bar)
- Mycket låg spjälkning och låga utvinnbara produkter
Chem-Durance® Bio
- När du behöver kemisk resistens och biokompatibilitet med extra låg spjälkning finns det inget bättre val.
- Briljant livslängd och hållbarhet under tryck
Kundanpassad, måttbeställd slang
- Välj ur ett brett sortimentet med formler
- Spara värdefull tid och pengar
Sensorer
Flödessensorer
- Bygg upp ett komplett flödessensorsystem för engångsbruk vilket kan anpassas till din tillämpning
- Idealiskt för engångstillämpningar och passar för långtidsmätning
- Noninvasiv design eliminerar kontakten med arbetsvätskan
Trycksensorer
- Idealiska för tillämpningar såsom tangentiell flödesfiltrering, korsflödesfiltrering, djupfiltrering, bioreaktorövervakning samt kromatografi
- Sensorer prissatta för engångssystem men kan återanvändas
Temperatursensorer
- Eliminerar korskontaminering och omfattande rengöringsåtgärder
- Kan steriliseras med gammabestrålning
- Noggrannhet bättre än ±0.2°C
Vanliga tillbehör
Spärrklämmor
Den hållbara plastklämman kan autoklaveras och rostar, korroderar eller vrider sig inte. Tolv-positions spärrkontroll justeras från fullt flöde till komplett stängning. Accepterar böjliga slangar upp till 1/2” YD.
SaniSure® klämmor
En innovativ klämma som erbjuder 360-graders kompression för din sanitetsanslutning. Uppfyller kraven i USP klass VI.
Slangförslutning för höga krav
Den hållbara klämman klarar arbetstrycket i stora slangar. Den höghållfasta polysulfonstängningen har briljanta hållbarhetsvärden och kan återanvändas; klarar de flesta kemikalier.
Hullingslås
Beskrivning: uppnå enhetlig 360-graders kompression för läckagefri anslutning till hullingförsedda kopplingar. Ger sju gånger dragmotstånd hos kabelband utan krimpning eller distorsion.
Dags att göra din process effektivare
- Det du behöver
Välj bland tusentals komponenter. Vi konfigurerar, validerar och förpackar enligt kundens krav. - När du behöver det
Sluta rengör och omvalidera ditt system. Vi administrerar ditt lager och skickar montage enligt kundens krav. - Begär offert idag
Masterflex’ experter på engångsprodukter presenterar en offert med komplett schema, som följs av ett prov för godkännande.