BOD-mätning/respiration
Biologisk syreförbrukning (BOD) är en viktig parameter inom vattenresurshantering. Vi har produkter för de olika testmetoderna
BOD inkubatorer
Alla BOD metoder kräver att proverna förvaras i 20 °C i 5 dagar. VWR erbjuder ett brett sortiment av inkubatorer
BOD respirationsmätning: självtester av biokemisk syreförbrukning
Minskning av syre skapar en tryckskillnad som mäts med en trycksensor. Praktiskt och enkelt att utföra!
BOD-mätning med syreelektrod
BOD-mätning enligt EN 1899 ...
BOD fotometrisk metod
BOD testkit från Merck ...