Chemical Oxygen Demand (COD) Analysis
COD för vatten bestäms med dikromatmetoden efter nedbrytning.
VWR erbjuder 2 lösningar för mätning av COD:
- Snabbmetod
- Officiell metod
COD snabbmetod, Merck
COD snabbmetod, Merck
Ett brett spektrum av kyvett-tester för COD, även för prov med en hög kloridhalt, termoreaktorer i 3 modeller, standarder och spektrofotometrar.
COD snabbmetod, Hach
COD snabbmetod, Hach
Kompletta system för COD-analys, stort utbud av preparerade COD-reagenser (provet behöver inte spädas ut), en reaktor och spektrofotometrar.
COD officiell metod
COD officiell metod
Provet mineraliseras först i en manuell eller automatisk nedbrytningsenhet med adekvata reagenser.