BOD-mätning med syreelektrod
BOD-mätning, normaliserad metod enligt EN 1899-1 och DI EN 1899-2, officiell EPA-metod.
- Enkel provhantering
- Automatisk BOD-beräkning
- EPA-godkänd
Syreelektrod StirrOx G med omrörningsfunktion för syrebestämning i Karlsruhe-flaskor möjliggör:
- Konstant flöde för hög reproducerbarhet
- Nollpunktskalibrering behövs inte
- Enkelt att påbörja mätning