BOD inkubatorer
Alla BOD metoder kräver att proverna förvaras i 20 °C (68 °F) i 5 dagar. VWR erbjuder ett brett sortiment av inkubatorer.
Lovibond® sortimentet
6 modeller, 2 till 40 °C (0,1 °), 135 till 445 l
Velp sortimentet
6 modeller, med fast inställning eller 3 till 50 °C (0,1 °), 120 till 215 l
WTW sortimentet
- OxiTop® Box: med fast inställning 20 °C ±0,5 °C
- 5 modeller; 10 till 40 °C (0.5 °), 180 till 500 l