BOD respirationsmätning: självtester av biokemisk syreförbrukning
Minskning av syre (orsakat av mikroorganismer) skapar en tryckskillnad som mäts med en trycksensor. Praktiskt och enkelt att utföra!
BOD, OxiTop®-i, WTW
OxiTop® respirometriskt mätsystem för BOD(5)-självtestning med outspädda prover (upp till 4 000 mg/l BOD).
BOD, Oxitop®-IDS Wireless, WTW
For BOD (to 4000 mg/l) and all other respirometric studies, using Bluetooth® connectivity to work with Multi 3630 IDS or 3620 IDS (pH/conductivity/DO/turbidity).
BOD Sensor, Velp
Respirometriskt mätsystem för BOD(5)-självtestning med outspädda prover (upp till 999 mg/l BOD).
BOD EVO Sensor, trådlös, Velp
Datahantering och rapportering med trådlös överföring till BODSoft™. 80 prover parallellt, (upp till 999 mg/l BOD).