Suspenderat material
VWR har ett stort sortiment produkter för mätning av vattenkvalitet med avseende på suspenderat material:
- Snabb metod med fukthaltsvågar
- Centrifugerings- eller filtreringsmetoder i enlighet med europeiska normer
- I metoden för att avlägsna flyktiga suspenderade ämnen från huvudsakligen organiska substanser eller fasta ämnen används både ett värmeskåp och en analysvåg.
Product selection
Fukthaltsvågar
Fukthaltsvågar för rutinarbete ...