Bestämmelser/normer
Vattenkvalitet
ISO 6059 | Bestämning av total hårdhet (kalcium och magnesium) - titrimetrisk metod med EDTA |
ISO 6058 | Bestämning av kalcium – titrimetrisk metod med EDTA |
EN ISO 9963-1 | Bestämning av total alkalinitet och sammansättning - del 1 |
EN ISO 9963-2 | Bestämning av alkalinitet, karbonat – del 2 |
ISO 9297 | Bestämning av klorider – titrering med silvernitrat och kromat som indikator (Mohr-metoden) |
ISO 7393-1 | Bestämning av fritt och totalt klor – del 1: titrimetrisk metod med N,N-dietylfenylen-1,4-diamin |
ISO 7393-2 | Bestämning av fritt och totalt klor – del 2: kolorimetrisk metod med N,N-dietylfenylen-1,4-diamin |
ISO 15705 | Bestämning av COD – mikrometoden |
ISO 6060 | COD-bestämning |
ISO/CD 25814 | Bestämning av löst syre – elektrokemisk metod med en givare för löst syre |
ISO/DIS 7887 | Kontroll och färgbestämning |
ISO 7027 | Turbiditetsbestämning |
ISO 10359-1 | Bestämning av fluorider – del 1: elektrokemisk metod med ISE (för dricksvatten eller svagt förorenade vattendrag) |
ISO 5664 | Bestämning av ammonium – metod med destillation och titrimetri |
ISO 10523 | pH-bestämning |
ISO 27888 | Konduktivitetsbestämning |
ISO 11923 | Bestämning av suspenderade material genom fiberglastitrering |