Prestandanivå 3: Höga prestanda, när känslighet är ett krav
Skydda dina värdefulla prover, och få konsistenta, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser
Vår prestandanivå 3, Thermo Scientific™ SureSTART™, förpackas i renrum som skydd mot omgivningsfaktorer, och innehåller de lägsta halterna/nivåerna av metall, extraktions- och urlakningsprodukter; det gör att du erhåller känslighet och selekterbarhet i dina mest krävande analyser på ett konsistent och tillförlitligt sätt.
Om du vill ha de allra bästa resultaten av dina metoder, samtidigt som du upprätthåller högsta nivå av provsäkerhet och -integritet, skall du välja våra produkter på prestandanivå 3. Välj produkterna med de tre vågrörelserna.
När det gäller analysat som gärna adsorberar glas rekommenderar vi vår glasteknologi i GOLD-klassen, särskilt utformad för dessa polära analysat, samt våra salinerade vialer och insatser.
I sortimentet finns Thermo Scientific™ SureStop™-vialer, som säkerställer en optimal försegling varje gång om de används med 9 mm AVCS™-lock. Locksystemet SureStop™ vial-AVCS™ är särskilt framtaget för att förhindra defekter i vialens skruvgänga, t.ex. lutande lock, deformation av locket, förskjutna eller läckande Septa, vilket förhindrar injektionsfel och provförångning.
Vår Septa på prestandanivå 3 har den högsta renheten, eftersom de har behandlats för att avlägsna alla de flyktiga ämnen med låg-medelhög kokpunkt, för lägsta halt av extraktions- och urlakningsprodukter i kollektionen. På denna prestandanivå finns även soft-septa-alternativ för högsta nålprestanda; dessa produkter ger skydd även för de ömtåligaste nålar med högsta mått samt SPME-fibrer. Här hittar du också våra högtemperaturkompatibla Septa.
- Alla produkter på denna prestandanivå är lämpliga för GC-, HPLC/UHPLC- och nominalmått- och HR-AM-tillämpningar (high-resolution accurate mass).
- Volymstorlekarna går från 0.2 ml till 20 ml, från begränsade provvolymer upp till Headspace-analyser.
- LC/GC-certifierade, MSCERT- och MSCERT+ kits återfinns på prestandanivå 3.
Specifikationscertifierade
- Alla Thermo Scientific™ SureSTART™ vialer är dimensionsverifierade.
- Besiktning genom automatiserad optisk och måttrelaterad inspektion för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser.
- Uppfyller alla relevanta krav i farmakopéer i USA, EU och JPN.
- Enhetliga och felfria
Partispårbarhet
- 100% spårbarhet genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt vid förfrågan via partinummer
Produkterna på prestandanivå 3 omfattar:
SureSTART™ vialer/lock
-
Standard 2 ml glas: brunt/klart
Krymp 2 ml/11mm krymplock (magnetiskt stål och aluminium)
Skruv 2 ml (standard och SureSTOP™)/9mm skruv AVCS™ lock
Snäpp 2 ml/11mm snäpp- och krymplock (magnetiskt stål och aluminium)
-
GOLD-klassning: bruna/klara vialer och insatser
2ml skruv och krymp GOLD-GRADE (standard och SureSTOP™)/9mm skruv AVCS™-lock med 11mm krymplock (magnetiskt stål och aluminium)
2ml insatser GOLD-klass
-
Mikrovialer för < 2 ml prover
Krymp mikrovialer < 2 ml/11mm krymplock
Skruv-mikrovialer < 2 ml/9mm skruvlock
Skruv mikrovialer 1.5 ml/9mm skruvlock, total återvinning
Skruv mikrovialer 1.7 ml/9mm skruvlock, hög återvinning
Skruv TPX-mikrovialer 0.02 ml/ 9mm skruvlock
Snäpp mikrovialer < 2 ml/11mm snäpp- och krymplock
Snäpp 1.5ml mikrovialer, total återvinning < 2 ml/11mm snäpp- och krymplock
Snäpp mikrovialer hög återvinning < 2 ml/11mm snäpp- och krymplock
-
insatser
-
Glas, headspace
Krymp 6, 10, 20 ml/20mm krymplock (magnetisk tennplatta och aluminium)
-
Vial/lock Septa-kits
HPLC- &Gc-certifierade skruv-vial/lock-kits:
2 ml skruv/9mm lock (inkluderar SureSTOP™ vialer/AVCS™ lock)
MS-certifierad skruv-vial/lock-kits:
2 ml skruv/9mm lock (inkluderar SureSTOP™ vialer/AVCS™ lock)
MS-certifierade + skruv förrengjord vial/lock-kits:
0.2, 1.5, 2ml skruvalternativ (inkluderar SureSTOP™ vialer/AVCS™-lock)
TOC-certifierade skruv- och lock-kits:
certifierade 40ml skruv/24mm lock
Certifierade skruv- och lock-kits:
0.2, 2ml glas (inkluderar SureStop™) eller TPX- och polypropylen- eller AVCS™ lock med silikon/PTFE-Septa.
Bundna Septa-alternativ finns.
SureSTART™ förseglingstänger, öppnare och lockavtagare
Förseglingstänger, öppnare och guldsmedsax för lockavtagning
Back-set för programmerbara elektroniska, högeffektiva förseglingsstationer
Elektroniska flaskförseglingstänger och öppnare
Elektroniska handhållna förseglingstänger och öppnare
Tillbehörsbas för förseglingsstation (bottenplatta och stav)
SureSTART™ WebSeal™ brunnsplattor
WebSeal™ platta+ glas isatta platt-kits med 96-positionsmattor
WebSeal™ platta+ glasbelagda mikroplattor
SureSTART™ WebSeal™ kit-tillbehör
WebSeal™ 96 brunnsmattor: silikon/PTFE kits
Webseal™ plattvialer för 96 brunnar och tillbehörs-kits
WebSeal™ PP brunnsplattor och ställ-kits
WebSeal™ isatta platt-kits i klarglas med enskilda lock
WebSeal™ streckkodsförsedda brunnsplattor för Thermo Scientific™ Vanquish™ system