Livsmedelsarbetsflöden
Oavsett om du testar efter föroreningar eller utvecklar en ny produktionsprocess är vi här för att hjälpa dig. Våra innovativa Thermo Scientific™-produkter och sortiment av lösningar gör det möjligt att leverera säkra, högkvalitativa livsmedelsprodukter som konsumenterna förväntar sig. Från provberedning till provsäkerhet- och separation – vi har det mest omfattande sortimentet av kromatografiförbrukningsartiklar för livsmedelsarbetsflödet.
Produkturval
HyperSep spridande SPE (QuEChERS)
Snabbt och enkelt tillvägagångssätt för provberedning för analys av insektsmedel. Praktisk extraktion och rensning av bekämpningsmedel i livsmedel och andra komplexa matriser.
AVCS-förslutningar och SureStop-vialer
Ta bort subjektiviteten kring att uppnå optimal kompression vid tätning av en vial. Förbättra analysresultat och minska den analysfelfrekvens som orsakas av avdunstning av lösningsmedel i felaktigt förslutna vialer.
GC-kolonner
Premiumstandarden för GC-kolonnprestanda ger låg blödning, utmärkt reproducerbarhet och höga nivåer av inerta egenskaper.
Accucore HPLC- och UHPLC-kolonner
Partiklar med fast kärna som möjliggör separationer med hög hastighet och hög upplösning och avsevärt lägre mottryck än vad som förknippas med UHPLC.
Hypersil-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner ger enastående toppform för kromatografi med omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfas.
GC-tillbehör (sprutor, septa, foder och tätningsringar)
Ett utförligt utbud av GC-tillbehör som är utformade för att ge optimala systemprestanda för dagens krävande GC-analyser.
Webseal
A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.