SureSTART automatisk provtagare vialer och brunnsplattor
3 distinkta prestandanivåer samt värdeskapande i valet av rätt Thermo Scientific™ SureSTART™ enkelt, överskådligt och snabbt.
Förmånligt för din budget för förbrukningsmaterial
Dra fördel av extra värde med inbyggda massrabatter - ju mer du shoppar, desto mer sparar du.
Tillförlitlig kvalitet, prestanda och kompatibilitet
Passar alla aktuella HPLC/UHPLC eller GC instrumentmärken. Med över 40 års erfarenhet från leverans av vialer och brunnsplattor uppfyller SureSTART™ ”kvalitetskritiska” specifikationer på ett konsistent sätt.
Vi har det du behöver - från integration av våra innovativa, patenterade produkter som minimerar provavdunstning, till ett genomtänkt urval som tryggar provsäkerheten samt låg blandningsadsorption: du uppfyller myndighetskraven med lätthet.
Upptäck SureSTART™ provhanteringslösningar:
5 skäl till att använda SureSTART
En ny nivå av prestanda, reproducerbarhet och resultatnoggrannhet.
Den bästa analysen börjar med rätt arbetsflödesprodukter.
Läs mer om SureSTART
Prestandanivå 1: allmänna analyser, godkänd för kromatografi
Passar för QA/QC-tillämpningar som använder kärndetektorer, icke-MS: UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD eller FPD.
Prestandanivå 2: högt analysflöde, när robusthet och reproducerbarhet räknas
Passar för rutinmässiga QA/QC-tillämpningar som använder MS-teknologi. Blandningskoncentrationer ligger på lättavlästa eller låga detekteringsnivåer.
Prestandanivå 3: hög måluppfyllelse, när absolut känslighet krävs
Passar för utmanande och forskningsinriktade tillämpningar som använder MS-teknologi. Blandningskoncentrationer ligger på/nära metoddetekteringsgränsen.