Prestandanivå 1: allmänna analyser, blandningskoncentrationer vid nivåer som är lätta att detektera.
Uppfyll dina kromatografibehov
Välj rätt vial för kromatografianalyser. Produkterna Thermo Scientific™ SureSTART™ på restandanivå 1 är utformade för allmänna kromatografianalyser. De är ett prisvärt val för användning med alla GC- och HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Om du arbetar med verifiering av blandningsförekomst och -kvantifiering med hjälp av detekteringstekniker såsom UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD eller FPD, är våra produkter på prestandanivå 1 den perfekta lösningen för dig – välj produkterna med en vågrörelse.
På prestandanivå 1 hittar du ett urval av vialer (glas, plast, <2 ml, 2 ml och Headspace). Det finns också ett stort sortiment med standard- och bundna lock som stöd till robot-autoinjektorer på denna prestandanivå. Behöver du proppar? Även proppar finns på denna prestandanivå.
- Förpackade i material som har testats och valts ut med avseende på renheten
- Alla produkter på denna prestandanivå är lämpliga för användning med GC och HPLC/UHPLC
Specifikationscertifierade
- Alla Thermo Scientific™ SureSTART™ vialer är dimensionsmässigt verifierade för att säkerställa kompatibilitet med autoinjektorer
- Automatisk optisk och måttrelaterad inspektion för säkerställande av kritiska dimensioner och toleranser
- Vialerna uppfyller alla relevanta krav i farmakopéerna i USA, EU och JPN
- Enhetliga och felfria
Partispårbarhet
- 100% spårbarhet genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt genom partinummer vid förfrågan
Produkterna på prestandanivå 1 omfattar:
SureSTART™vialer/lock
-
Glas: brunt/klart
Skruv 2ml/9mm skruvlock
Krymp 2 ml/11mm krymplock (magnetiskt stål och aluminium)
Krymp, Headspace 20 ml/20mm lock
-
Plast: polypropylen (PP) mikrovialer för <2ml
Skruv 2 ml PP/9mm skruvlock
Snäpp 2ml PP/lock: 11mm snäpp och 11mm krymp
-
Proppar
SureSTART™ förseglingstänger, öppnare och lockavtagare
Förseglingstänger, öppnare och guldsmedsax för lockavtagning
Back-set för programmerbara elektroniska, högeffektiva förseglingsstationer
Elektroniska flaskförseglingstänger och öppnare
Elektroniska handhållna förseglingstänger och öppnare
Tillbehörsbas för förseglingsstation (bottenplatta och stav)
SureSTART™ brunnsplattor, mattor, förseglingstejper, handhållna applikatorer
WebSeal™ brunnsplattor: plast, obelagda, icke-sterila, kromatografitestade
WebSeal™ mattor och förseglingstejper, icke-sterila med handhållna applikatorer