Proteomiska arbetsflöden
Innovativa, pålitliga och lättanvända produkter som hjälper dig att uppfylla de hårda krav som ställs på ditt proteomiska arbetsflöde.
Product selection
Acclaim 300
Achieve high-resolution peptide mapping and protein separations. The 3µm ultrapure silica particles reduce the limits for diffusion of the analytes into the stationary phase for fast, high-resolution separations.
Smart Digest
Smart Digest is a highly stable immobilized trypsin reactor; when combined with state of the art heating technology, it produces fast, reproducible digestions ready for analysis by LC/MS.
Nano-, kapillär- och mikro LC-kolonner
Ett brett utbud av innovativa kolonner som är utformade för att kombinera hög kapacitet med enkel användning för effektiv forskning inom -omik.