Prestandanivå 2: analys med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet krävs
Uppfyll föreskrifterna för dina prover med hög genomströmning i reglerade miljöer
Välj Thermo Scientific™ SureSTART™-produkter på prestandanivå 2 för att säkerställa högkvalitativa data med obrutet arbetsflöde i tillämpningar med hög genomströmning med hjälp av GC-, HPLC/UHPLC-, enkla eller trippla fyrdubbla MS-system. Använd dessa nivå 2-vialer för rutinmässiga QA/QC-tillämpningar där analysatnivåerna kan uppnås eller ligger nära metoddetekteringsnivån. Dessa produkter har en mycket låg halt av metall, extraktions- och urlakningsprodukter, och uppfyller höga standarder så att du kan uppfylla gällande föreskrifter. De är specifikationscertifierade för att säkerställa deras fysiska dimensioner och kompatibiliteten med autoinjektorer.
Om du behöver produkter som stödjer rutinanalyser erbjuder vi produkter på prestandanivå 2. Välj produkterna med de tre vågrörelserna.
På prestandanivå 2 hittar du ett urval av kits (inkl. vårt sortiment med EPA och scintillation), vialer, lock, insatser, Septa och proppar.
- Alla produkter på denna prestandanivå är lämpliga för GC-, HPLC/UHPLC- och masspektrometri- (MS) tillämpningar
- Volymstorlekar från 0.3 ml till 20 ml, täcker begränsade provvolymer till Headspace-analyser
Specifikationscertifierade
- Alla Thermo Scientific™ SureSTART™ vialer är dimensionsmässigt verifierade för att säkerställa kompatibilitet med autoinjektorer
- Besiktigade genom automatisk optisk och måttrelaterad inspektion för säkerställande av kritiska dimensioner och toleranser
- Vialerna uppfyller alla krav i farmakopéerna i USA, EU och JPN
- Enhetliga och felfria
Partispårbarhet
- 100% spårbarhet genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt genom partinummer vid förfrågan
Produkterna på prestandanivå 2 omfattar:
SureSTART™ vialer/lock
-
Glas: brunt/klart
Skruv 2ml
Snäpp 2 ml/11mm snäpp- och krymplock (magnetiskt stål och aluminium)
Krymp 2 ml/11mm krymplock (magnetiskt stål och aluminium)
Mikrovialer skruv 1.7ml- hög återvinning
9mm skruvlock AVCS™
-
insatser
-
Glas Headspace: brunt/klart
Krymp 10ml
Krymp 20ml
20mm krymplock (magnetiskt stål och aluminium)
20m Septas (för 10+20ml vialer)
Skruv 4ml
13mm skruvlock
Skruv 10ml
Skruv 20ml
18 precisionsskruvlock
-
Vial/lock Septa-kits
Specifikationscertifierad 2 ml SureSTOP™ skruv-vial / AVCS™ lock-kits
EPA certifierad skruv-vial/ lock-kits
Specifikationscertifierad 20 ml skruvflaska i klarglas och 24 mm skruvlocks-kits med stängd ovandel för scintillation
SureSTART™ förseglingstänger, öppnare och lockavtagare
Förseglingstänger, öppnare och guldsmedsax för lockavtagning
Back-set för programmerbara elektroniska, högeffektiva förseglingsstationer
Elektroniska flaskförseglingstänger och öppnare
Elektroniska handhållna förseglingstänger och öppnare
Tillbehörsbas för förseglingsstation (bottenplatta och stav)
SureSTART™ brunnsplattor, mattor, förseglingstejper, handhållna applikatorer
Certifierade WebSeal™ plattor, plast, obelagda, icke-sterila
WebSeal™ mattor och förseglingstejper, icke-sterila