Fallstudie: En anpassad pumplösning för UV-utrustning för beläggning
Masterflex® Easy-Load® II-pumphuvud ersätter membranpump i utrustning för beläggning
Situation/Utmaning
En ledande tillverkare av utrustning för UV-härdning och beläggning använde membranpumpar för att överföra UV-beläggningarna till valsar för beläggning med maskin. Membranpumpen krävde regelbundet underhåll och ökade driftskostnader för deras slutanvändare. De ville byta ut membranpumpen till en konstruktion som var noggrannare, pålitligare och enklare att använda.
Finisehd OEM Pump
Vår anpassade tekniska lösning
Masterflex tekniska team samarbetade med kunden för att hitta en lösning och byta ut membranpumparna. Teamet rekommenderade att Masterflex® Easy-Load® II-pumphuvud skulle anpassas för kundens utrustning för beläggning, och de rekommenderade också att Norprene® -slang skulle användas med pumphuvudet.
Masterflex Easy-Load II-pumphuvudet har automatisk kontroll som håller slangen säkert på plats utan manuell justering – bara att placera slangen och starta pumpen, som innebär minskad slangladdningstid. Rotor med fyra valsar förbättrar tryckprestandan och den mekaniska stabiliteten samt minskar pulsation. Detta ger mindre trycktoppar. Ocklusionsurtagets förbättrade geometri förlänger slangens livslängd.
Norprene-slangen var idealisk för denna användning, eftersom den är utformad för tillämpningar som kräver utmärkt beständighet mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV)-ljus samt väldigt lång livslängd på pumpningen (när de tre bästa slangsammansättningarna används).
Tillfört värde
Masterflex Easy-Load II-pumphuvudet levererar pålitlig och konsekvent vätsketillförsel med minimal driftsstopptid. Pump- och motorkombinationen var en kostnadseffektiv lösning för tillverkaren och hans slutanvändare. Pumptekniken Easy-Load sparar vanligtvis 1 till 2 timmar per underhållscykel. Det kan bli så mycket som 100 till 150 USD per timme i besparingar.