Fallstudie: Anpassad ICC-pump för strålningsbehandling och isotopprodukter
Ismatec® Reglo® ICC-pump anpassad för strålningsbehandling och isotopprodukter
Situation/Utmaning
En ledande tillverkare av strålningsbehandling och isotopprodukter behövde en pumpanordning med 4 oberoende kontrollerade kanaler. De behövde också ett anpassat monteringssystem för att inrymma en speciellt utformad konfiguration.
OEM reglo icc peristaltic pump
Vår anpassade tekniska lösning
Projektet förverkligades med vårt tekniska team. De rekommenderade Ismatec® Reglo® Independant Channel Control (ICC)-pumpen anpassad med en speciell monteringsplatta. Ett komplett anpassat pumpsystem utvecklades.
Reglos ICC flerkanaliga peristaltiska pumpar med oberoende kanalkontroll låter användaren kontrollera flödet och riktningen för varje kanal individuellt. Pumpen tillhandahåller kontinuerlig pumpning eller precisionsdispensering med upp till 35 ml/min och kapacitet för dubbelriktat flöde i varje kanal. Dessutom minimerar oberoende kanalkalibrering skillnader mellan slangar från slang till slang, vilket ger högsta möjliga kalibreringsnoggrannhet.
Tillfört värde
Den nya anpassade pumpen monterades enkelt inuti kundens skåp. Genom vårt snabba svar höll kunden schemat för sin produktstart. Kunden sparade 200 USD per enhet i kostnader för arbetskraft med den kundutformade enheten.