Provtagare särskilt för läkemedelsbranschen
Enastående ytförhållanden och mycket enkel rengöring, eller engångsutrustning? Vi erbjuder mycket varierande lösningar.
Provtagningslanser
Behovet av provtagare inom läkemedelsbranschen är stort. Tillämpningsinriktad design, briljant ytbehandling och tillverkning är våra styrkor.
Skedar och skopor för läkemedelsbranschen
För att förhindra korskontaminering skall skopor och skedar ha högpolerade ytor och inga springor eller underskärningar där material kan ligga kvar
Rengöring av provtagare är en krävande och tidsödande uppgift, i synnerhet om materialet är fett, starkt vidhäftande eller giftigt. Lösningen? Engångsbruk.