Provtagare för vätskor
Provtagningsutrustning för de flesta behållare och djup, t.ex. från små dunkar upp till stora bassänger, tankar eller öppna vattendrag.
Dopprovtagare och sänkbara sifoner
Provtagare för vätskor med låg viskositet. Finns i olika versioner, längder och material så att provtagaren kan anpassas till tillämpningen.
Skopor
Tillverkade i olika material för upphämtning och provtagning av vätskor och viskösa material. Teleskoplösningar hjälper till att komma åt avlägsna provtagningsställen.
Vakuumprovtagare
Bekväm lösning när prover måste samlas in från djup (upp till 5 m) som inte kan nås med lanser p.g.a. längdbegränsningen.
Doppflaskor
Rätt lösning när prover av vätskor måste tas på stort djup.