Provtillbehör
Rätt tillbehör avrundar din provtagningsprocess. I detta kapitel beskrivs ett litet urval av användbara verktyg som optimerar provtagningen.
Close-it-etiketter
Vidhäfter optimalt på de flesta material, även på ytor som är något fuktiga eller pulvertäckta. Idealiska för kvalitetskontroll och för reparation av skadade förpackningar.
Förslutningar
Kan användas som originalförslutningar och skydd mot provmanipulering. Att förpackningen har öppnats framgår tydligt och permanent.
Provtagningspåsar och rör
Det är inte enbart provtagarna som är viktiga i provtagningsprocessen - även transportbehållarna har betydelse för provkvaliteten.
Rengöringsborstar
Hjälper till att grundligt rengöra olika slag av provlanser. Utrustade med starka, effektiva borst.
Snowpack torrismaskin
Gör det möjligt att erhålla en -79 °C torristablett. Idealisk för sänkning av temperaturen i kylbad eller lådor för provförvaring eller transport.
Tillbehör för zonprovtagare
Dessa specialtillbehör hjälper till att samla in och frisläppa prover.