Provtagare, för pulver, StickProof
Leverantör: BURKLE
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 7500 SEK
312-1176 300-0117
Provtagare, för pulver, StickProof
Provtagare Provtagare, fasta ämnen
Provtagare i rostfritt stål för pulver. Det koniska inloppet gör att prover av olika volymer kan samlas, upp till ca 50 ml. Tillverkad utan kanter, skåror eller springor för enkel rengöring. Provet samlas in direkt i provtagningspåsen som hålls på plats med en klämma. Borrhålsdiameter för StickProof 25 mm, kammarens längd 120 mm. Provtagningspåsar: 170×120 mm för 400 ml.
  • Den extra smala spetsen kan föras in enkelt och djupt
  • Elektropolerad yta
  • Provvolym upp till 50 ml
  • Rostfritt stål V4A (1.4404)/AISI 316 L
Leveransinformation: Komplett med klämmaMore Product Information