Engångsprovtagare för högsta standarder inom provtagning
Rengöring av provtagare är en krävande och tidsödande uppgift, i synnerhet om materialet är fett, starkt vidhäftande eller giftigt. Lösningen? Engångsbruk.
Provlanser - för vätskor
Engångsprovtagare för tunna vätskor till viskösa fluider.
DispoDippers och DispoLadles
Dippers kombinerar provtagare och behållare till en enhet, medan skopor har präglade skalor och två pipar för höger- eller vänsterhänta användare.
Provlanser - för pulver och granulat
Engångsprovtagare för olika tillämpningar, t.ex. provtagning av små mängder pulver, till stora volymer av småkorniga granulat.
Skopor, skrapor, skedar och spatlar
Provtagningsverktyg för uppsamling, hantering och bearbetning av provtagningsmaterial från mycket små (0,5 ml) till stora volymer (1 l).
Detekterbara provtagningsverktyg
Provtagningsverktyg som har en särskild tillsats som gör dem synliga för färgscanners, metalldetektorer eller röntgen, även om de är tillverkade i PS.
- Detekterbara provskopor
- Provtagningsskopor med långt handtag
- Provskrapor
- Provskedar
- Provtagningsskedar med långt handtag
- Provtagningsskedar med långt handtag, böjda
- Doseringssked
- Provspatlar
- Knivspatel för provtagning
- Pincett, vinklad/spetsig, spetsig eller med bred spets
- Slev med rundade hörn och långt handtag
Blåfärgade provtagningsverktyg för ökad synlighet
Blå produkter, eller delar av dem, återfinns snabbt och identifieras lätt, eftersom ingen naturlig livsmedelsprodukt har denna färg.
- Provskopor för livsmedel, blå
- Provtagningsskopor med långt handtag, blå
- Provskrapor för livsmedel, blå
- Provskedar för livsmedel, blå
- Provtagningsskedar med långt handtag, blå
- Provtagningsskedar med långt handtag, böjda, blå
- Doseringssked, blå
- Provspatlar för livsmedel, blå
- Knivspatel för provtagning, blå
- Pincett, blå, vinklad/spetsig, spetsig eller med bred spets
- Slev, blå, med rundade hörn och långt handtag
Bürkle Bio line - Perfekt kombination av renheten hos engångsprodukter och ekologisk hållbarhet
Dessa produkter är tillverkade av förnybara råmaterial som kan återvinnas till 100%, och hjälper till att kombinera högsta kvalitetskrav på provtagningsverktyg med hållbarhet.
Engångspincetter för exakt precision i laboratoriearbetet
Idealisk för att greppa, lyfta eller flytta mindre föremål, t.ex. fin vävnad, små artiklar eller fasta prover.