Merck snabbanalys av vatten, miljö, livsmedel och dryck
![]() |
Merck har över 100 års erfarenhet på analysområdet. Alla satser, teststrips och fotometriska system har utformats för optimal precision, hastighet och enkel hantering för testning av livsmedel och drycker. Supelco®-sortimentet med analyslösningar från Merck har tagits fram av analytiska kemister för analytiska kemister, i syfte att säkerställa att resultaten är exakta, noggranna och reproducerbara. Varje produkt kvalitetskontrolleras minutiöst för att upprätthålla integriteten hos dina testprotokoll, och tack vare våra hängivna forskare har du alltid tillgång till den expertis du behöver. |
De visuella och instrumentella test-seten har många olika möjligheter att bestämma enskilda parameterkoncentrationer.
Hitta det mest lämpliga testet för just din tillämpning:
- Välj önskad testparameter
- Hitta önskat mätinervall, och välj sedan den lämpligaste produkten för ditt arbetsflöde eller provtyp
- Använd katalognumren för att köpa produkter direkt
Produkturval
Merck Spectroquant® Prove Plus – ett stort plus för rutinmässiga analyser.
Som din betrodda partner inom analytisk kemi arbetar vi alltid på nästa innovation för att kunna förbättra ditt analytiska arbete. Vår senaste generation av spektrofotometrar för analyser gör just det. Sortimentet Spectroquant® Prove Plus är fullt av funktioner som gör noggrannhet och precision enklare än någonsin.
Positiva egenskaper hos Prove Plus vid analyser av vatten, miljö samt livsmedel och drycker.
- Smidigare funktion med en responsiv display för direkta svar och snabbare behandling
- Större kapacitet att lagra fler mätresultat (upp till 7000)
- Utökad garantiperiod på två år
Prove 100 plus:rutinmässiga VIS-mätningar vid analys av avloppsvatten samt vid miljöprovtagning.
Prove 300 plus:känsliga UV/VIS-analyser av dricksvatten, livsmedel och drycker.
Prove 600 plus:komplexa UV/VIS-mätningar vid testning av processvatten.
Ytterligare information
Analytisk kvalitetssäkring från A till Z
Analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA) är en metod att säkerställa att dina resultat är tillförlitliga och uppfyller riktlinjerna för god laboratoriepraxis (GLP).
Spectroquant® AQA koncept - 3 steg mot superb kvalitet
- Fotometerkontroll: (OQ) för användning med certifierade färgstandarder, eller Certipur® UV/Vis standarder
- Systemkontroll: (PQ) Recovery measurement using CombiCheck standard solution, certifierat referensmaterial (CRM) standardlösningar eller Certipur® standardlösningar
- Matriskontroll:(PQ) - engångsbestämning med CombiCheck R-2 lösning, eller multipel utspädning/bestämning med certifierat referensmaterial (CRM) standardlösningar eller egenberedda lösningar
Merck Spectroquant® Move och NOVA fotometrar
- Spectroquant® Move 100 är gjord för snabb, tillförlitlig vattenanalys på plats.
- Spectroquant® NOVA 60 gör det enkelt att göra högkvalitativa mätningar (AQA).
Ytterligare information
Merck RQflex® 20 – noggrannhet med reflektometri
Den nya kvantitativa testremsläsaren RQflex® 20 stödjer din process genom att övervaka kemikalieparametrar direkt. Med intuitiv menynavigering och förvalda prover möjliggör den snabbare och spårbara beslut i produktionsprocessen.
Ytterligare information
Merck MQuant visuella tester
- MQuant® Vätsketester Kemikalietestsystem för snabb, exakt och bärbar vattenanalys för höga till låta parameterhaltintervall med direkt avläsning av färgkort, skivor eller kärl
- MQuant® Testremsor: för tillförlitlig semikvantitativ bestämning av joner och andra föreningar med visuell eller digital avläsning
- MQuant® pH-testremsor och papper: Snabb pH-mätning med exakta färgskalor för tydliga, tillförlitliga resultat som passar alla medier inkl. vätskor med hög turbiditet.
MQuant® StripScan
Gör dina snabbtester enklare och mer exakt för processkontroll inom produktion av livsmedel och drycker, inom desinfektionskontroll samt miljöanalys. MQuant® teststickor och MQuant® StripScan-appen har all den tillförlitlighet och konsistens du förväntar dig av ett snabbtest i premiumsegmentet, med tillagda digitala datahanteringsmöjligheter.
![]() |
![]() |
Ytterligare information
Merck bruksfärdig provberedning
Enkel, effektiv beredning med crack-satser och termoreaktorer
- Spectroquant® Crack-satser: Vi har ett sortiment med tre crack-satser för bestämning av det totala innehållet av olika parametrar. Varje set innehåller alla reagenser som behövs för spjälkning med termoreaktorn.
- Spectroquant® termoreaktorer: erbjuder 8 förinstallerade spjälkningsprogram för rutinbruk. En beskrivning av spjälkningsprocedurerna finns i de instruktionsblad som bipackas testsatserna.