Whatman™ filter för vatten-, luft- och jordanalys
Exakta och tillförlitliga analysresultat är viktigt för miljötester vid luft-, vatten- och jordanalys. GE ser till att filtreringssteget är effektivt, reproducerbart och bevarar provet. Oavsett om du använder glasfiberfilter, pappersfilter, sprutfilter eller andra Whatman™-produkter kan du vara säkert på att GE förstår betydelsen av kvalitet.
Vattenanalys | Luftanalys | Jordanalys | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
NYA RTU*-filter tillgängliga! *Bruksfärdiga |
40 års erfarenhet av miljöprovberedning och testning på 21 minuter
Whatman™ filter för vattenanalys
![]() |
Med Whatman™ filter kan du testa dina prover i enlighet med miljökraven för vattentest. Följande tester måste utföras:
|
Whatman™ har utvecklat särskilda filter för att garantera tillförlitliga resultat och för att du enkelt ska kunna utföra alla analyser även för kritiska prover.
934-AH RTU-glasfiberfilter, som levereras i ett förtvättat och förvägt format, ger till exempel en avsevärd tidsbesparing när du utför analyser av fasta ämnen i suspension.
GD/XP-sprutfiltren med ett integrerat förfilter och ett membran på 0,45 µm möjliggör en enkel filtrering av svårfiltrerade prover. Förfiltret i polypropylen minimerar jonextraktion vilket gör filtren lämpliga för spårmetallanalys med ICP-MS. Ta reda på hur Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP och GD/X™ och Mini-Uniprep kan hjälpa dig.
Kundutlåtanden: Whatman™-filter för vattenkvalitetstestning
Nytt: RTU-sortimentet (bruksfärdigt) har utökats med filtren
GF/C RTU för upplösta och suspenderade fasta material enligt EN872
934-AH RTU för flyktiga ämnen enligt US EPA standardlaboratoriemetod 2540 C och D
Bruksfärdiga: förtvättade, torkade/antända, kylda, uttorkade, vägda till 4 decimaler och placerade i skål med etikett/streckkod och kartong med streckkod
Beställ Whatman-filterprover för VATTEN
Total mängd suspenderade, lösta och flyktiga fasta ämnen måste bestämmas med hjälp av glasfiberfilter. 934-AH RTU-glasfiberfiltren är klara att användas.
Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/C, Whatman Användningsområde: Highlight 1: Highlight 2: Standardmetod för överensstämmelse: Filtertyp: |
Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass 934-AH, Whatman Användningsområde: Highlight 1: |
Ny RTU för flyktiga ämnen tillgänglig Filter av glasmikrofiber, 934-AH™ RTU, Whatman Användningsområde: Highlight 1: Highlight 2: Standardmetod för överensstämmelse: Filternamn: 934-AH RTU Filtertyp: Glasfiberfilter |
||
Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/C RTU, Whatman Användningsområde: Highlight 1: Highlight 2: Standardmetod för överensstämmelse: Filternamn:GF/C RTU Filtertyp: Glasfiberfilter |
Demonstration av glasmikrofiberfilter, 934-AH™ RTU, Whatman
HPLC/UHPLC och andra analysmetoder
Använd följande filter för att skydda instrumenten och provet:
Demonstration av Whatman GD/X™-sprutfilter
Demonstration av Whatman Mini-UniPrep™
Mikroorganismer i ett vattenprov isoleras med hjälp av ett membranfilter.
Membranet kan överföras till ett mikrobiologiskt odlingsmedium för ytterligare identifiering och/eller kvantifiering av mikroorganismer. Vilket membranfilter som ska väljas beror på metoden och provet.
Membranfilter, Nuclepore™ svart, Whatman Användningsområde: |
VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.
Whatman™ Filters for Air Testing
Air quality monitoring is getting more and more important because of the presence of high amount of air pollutants in the ambient air. The sources of emission can be natural or caused by industries, agriculture or transport traffic. Ultrafine particles (UFPs) have become a key area of interest in environmental monitoring and related studies as they have been shown to have potentially significant impacts on air quality and health.
Heavy metals, organics and inorganics chemicals such as ozone, volatile organic carbons, SO2, NO2, CO, benzoate, or asbestos has to be monitored too.
Whatman™ can support you with dedicated filters for particulate monitoring both manual and automated; for sampling in normal or aggressive enviroments; for radioactivity, metals or asbestos testing.
Make your choice between 13 different types of Whatman™ filters for air sample testing:
|
|
Beställ Whatman-filterprover för LUFT
Manuell provtagning under normala förhållanden
Manuell provtagning i aggressiva miljöer
Automatiserad provtagning
Filter av glasmikrofiber med bindemedel, klass GF 10, Whatman Användningsområde: Highlight 1: |
Provtagning av radioaktivitet och metallanalys
Filter för bestämning av metaller i omgivande partiklar
Membranfilter, blandade cellulosaestrar, Whatman Användningsområde: Highlight 1: |
VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.
Whatman™ filter för jordanalys
Ur miljösynpunkt är jord, tillsammans med vatten, luft och levande organismer, en primär del av ekosystemet och måste därför skyddas och bevaras. Å andra sidan är användning av konstgödsel för jordbruksverksamhet ett kraftfullt sätt att öka jordens produktivitet.
För analys av jordprover krävs att kemiska föreningar först extraheras från sin matris med hjälp av pH- och värmemodulering och koncentreras. För kväve, bekämpningsmedel, fosfor, fasta ämnen och lösningar måste pH bestämmas i jordprover. Whatman™ kan tillhandahålla rätt produkt för varje test.
Beställ Whatman-filterprover för JORD
Kjeldahl kväveanalys
Analys av jordens kvävehalt görs vanligtvis med Kjeldahl metoden som innebär provtagning av en exakt mängd jord innan den överförs till ett uppslutningsrör. För denna metoden kan du använda Whatman™-vågskeppen för låg kvävehalt och sedan filtrera provet med kvalitativt papper.
Kvalitativa filterpapper, standardklasser, klass 4 och 4V, Whatman Användningsområde: |
Före analys med exempelvis gaskromatografi (GC) kan jorden förberedas med Soxhlet-extraktion eller mikrovågsnedbrytning. Extraktionshylsor används i stor utsträckning för denna teknik. Använd särskilda sprutfilter för att ta bort små partiklar och skydda GC-instrumentet.
De flesta spårämnestester baseras på extraktion av jord och mätning av koncentrationen av spårämnen i den jordfria flytande fasen genom att använda exempelvis atomemissionsspektrometri med induktivt kopplad plasma (ICP-AES). Provet måste sedan vanligtvis filtreras genom ett kvalitativt filterpapper eller glasfiberfilter för att säkerställa att nebulisatorer inte klumpas ihop eller att injektionen i analysinstrumentet inte störs. Om provet har spjälkats med kungsvatten kan det filtreras genom ett askfritt filterpapper.
Demonstration av Whatman GD/X™-sprutfilter
Demonstration av Whatman Mini-UniPrep™
Jordens pH-värde är avgörande för hur bra den håller kvar mineraler. Vissa växter har mycket speciella krav på pH. Det finns många olika sätt att mäta jordens pH-värde. Lackmus-/pH-papper är en snabb och prisvärd metod för att testa jordens pH-värde när en pH-mätare inte är tillgänglig eller när det inte är nödvändigt med mycket exakta värden. När du förbereder ett jordprov ska du använda ett vågpapper för att väga jorden innan du tillsätter vatten. Filterpapper kan användas för att ta bort onödiga partiklar från suspensionen.
Olika testmetoder kräver att flytande komponenter i en lösning separeras från suspenderade fasta ämnen före analys. GE tillhandahåller ett brett utbud av cellulosafilterpapper med olika nivåer av flödeshastighet, belastningskapacitet och kemikalieresistans som stöd för dessa tillämpningar.
VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.