Ett stort plus för rutinmässiga analyser
Nya Spectroquant® Prove Plus spektrofotometrar med utökad hastighet, bättre förvaringsmöjligheter och enklare användning
Som din betrodda partner inom analytisk kemi arbetar vi alltid på nästa innovation för att kunna förbättra ditt analytiska arbete. Vår senaste generation av spektrofotometrar för analyser gör just det. Sortimentet Spectroquant® Prove Plus är fullt av funktioner som gör noggrannhet och precision enklare än någonsin.
Positiva egenskaper hos Prove Plus vid analyser av vatten, miljö samt livsmedel och drycker
- Smidigare funktion med en responsiv display för direkta svar och snabbare behandling
- Större kapacitet att lagra fler mätresultat (upp till 7000)
- Utökad garantiperiod på två år
Funktioner och fördelar
Förprogrammerad att arbeta sömlöst med mer än 150 Spectroquant® testsatser, är Spectroquant® Prove Plus fotometrarna bland de mest pålitliga för dina analyser.
- Enkel att använda och förprogrammerad med fördefinierade reagenser
- Minskar användningen av kemikalier jämfört med traditionella metoder
- Lämplig för en brett urval av olika parametrar (minimerar uspädningsarbetet)
- Förprogrammrad för över 300 analysmetoder
- Cellstorlek upp till 10 cm med Prove 600 Plus för mätningar med hög känslighet
- AQA-system stöds av instrumentet för enkel kvalitetsbedömning
- Automatisk igenkänning av cellstorlek vid cell- och reagenstester
- Streckkod med Live ID för alla cell- och reagenstester (inklusive uppgifter om lotnummer och utgångsdatum)
- Ingen adapter behövs för mätningar av olika cellstorlekar
- Satserna kan bekvämt förvaras i rumstemperatur
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rutinmässiga VIS-mätningar vid analys av avloppsvatten | Känsliga UV/VIS-analyser av dricksvatten, | Komplexa UV/VIS-mätningar vid testning av processvatten |
samt vid miljöprovtagning Exempel: grundvatten, spillvatten, jord |
livsmedel och drycker Exempel: dricksvatten, drycker, speciella ölapparater, socker, olivolja |
Exempel: kraftverk, vatten i kyl- och värmeanläggningar |
1.73026.0001 | 1.73027.0001 | 1.73028.0001 |
Introduktion
Start av analysinstrumentet
Navigering genom funktionerna
Användning av produkten med Spectroquant® celltest-set och reagens-set
Enkel rengöring av produkten
Val av språk, datum och tid
Dataöverföring - data ”on demand” - enkel filtrering - enkel delning
Kontroll av störningsmatris
Håll koll på ditt system: använd AQA Analytical Quality Assurance