Hach snabbanalys
En bred uppsättning av instrument och kemikalier, omsorgsfullt utformade i mer än 80 år för bättre, snabbare, enklare och grönare vattenanalyser.
Snabbtest med kyvett jämfört med reagenser Ta tre minuter av din tid för att se hur du kan
(till exempel total kvävebestämning: snabb analys jämfört med den klassiska metoden TNT Plus: endast för DR1900/DR3000/DR6000) |
Snabbtest med Chemkeys jämfört med kyvetter Ta fyra minuter av din tid för att se hur du kan
|
|
Unik: SL1000 Portable Parallel Analyser, Hach - effektiviserat test av vattenkvalitet
Utför vanliga vattenprov med mindre än hälften av de manuella stegen med ChemKey tekniken.
Produktlänkar
Spektrofotometrar och testkit, Hach
Lösningar som underlättar dina dagliga rutintester.
- DR6000: UV/Vis med möjlighet till skanning
- DR3900: skannar och spårar kemi och prover med RFID etiketter
- DR1900: en mycket smidig fältspektrofotometer
Bärbara kolorimetrar, Hach
Effektiva och exakta, handhållna lösningar
- Kolorimeter DR300 i fickformat: kan anslutas till Claros mobilt
- DR900: 90 av de mest förprogrammerade vattentestmetoderna