Avfallshantering
Om, trots alla försiktighetsåtgärder, spill uppstår under produktion eller transport ska avlägsnande och kassering av utspillda cytotoxiska ämnen endast utföras av behörig personal. En spillhanteringssats ska finnas tillgänglig på alla platser där cytotoxiska läkemedel förvaras, transporteras, hanteras eller administreras.
Allt material som har varit i kontakt med cytotoxiska läkemedel betraktas som cytostatiskt avfall och är – på grund av läkemedlets toxiska egenskaper – farligt avfall som ska samlas upp i specifika behållare som kan förseglas hermetiskt.