Spill
Om, trots alla försiktighetsåtgärder, spill uppstår under produktion eller transport ska avlägsnande och kassering av utspillda cytotoxiska ämnen endast utföras av behörig personal. En spillhanteringssats ska finnas tillgänglig på alla platser där cytotoxiska läkemedel förvaras, transporteras, hanteras eller administreras.
Product selection