Skyddsklädsel – återanvändbar
Quantus® – ett optimalt klädsystem
Återanvändbara renrumskläder utgör en viktig faktor när det gäller att skydda en produkt från partikelkontaminering och mikrobiologisk kontaminering från människor i kontrollerade miljöer. De specifika materialen ger också större komfort när du bär dem. Vårt Quantus®-sortiment med återanvändbara kläder är dock inte PPE-certifierat i enlighet med det europeiska direktivet för skyddsutrustning 89/686/EWG och därför bör en riskanalys göras på platsen innan ett beslut om att använda de återanvändbara kläderna fattas. Vid hantering av farligt material bör kläderna dessutom bäras i kombination med ytterligare skyddskläder såsom lämpliga ärmskydd och förkläden.
![]() |
Fördelar med Quantus®-sortimentet med återanvändbara kläder:
|