Handskar
VWR har ett brett sortiment av renrumshandskar som är anpassade för de tekniska och funktionella behoven inom cytotoxisk produktion. Kraven på t.ex. greppförmåga, komfort och längd varierar och påverkar valet för olika användningsområden.
De sterila och icke-sterila ISO-klass 4- och 5-kompatibla handskarna för renrumsmiljöer i läkemedelsindustrin är extremt bekväma och starka och ger mycket god taktilitet.
För optimalt skydd vid hantering av cytotoxiska läkemedel rekommenderar vi att du testar handskarna i praktiken innan du väljer en viss modell.