Åtgärder i händelse av cytotoxiskt spill
1. Personlig dekontaminering
  • Ta av dig alla kontaminerade kläder
  • Spola omedelbart kontaminerad hud med en stor mängd kallt, rinnande vatten
  • Om du fått stänk i ögonen ska du skölja ögonen i minst
  • 10 minuter med en stor mängd vatten eller isoton saltlösning och konsultera en ögonläkare utan dröjsmål
2. Följ instruktionerna
  • Följ bruksanvisningen
  • Dekontaminering får endast utföras av behörig personal
3. Sätt på dig lämplig skyddsutrustning
  • FFP3-mask med partikelfilter
  • Skyddsglasögon
  • Skyddsoverall
  • Handskar (två par)
  • Skoskydd
4. Säkra det kontaminerade området – Säkra omedelbart kontaminerade ytor – Märk ut området med krita
  • Stäng av ventilationssystemet
  • Stäng fönstren
  • Slå på ventilationen vid arbetsbänken
  • Hindra övrig personal från att komma in i området
  • Sätt upp ett varningsmeddelande
5. Rengöringsprocedur
  • Samla ihop krossat glas med en skrapa och skyffel
  • Använd högabsorberande torkdukar för att binda vätska
  • För torra substanser använder du förfuktade torkdukar
  • Arbeta utifrån och inåt för att undvika att det kontaminerade området blir större
  • Skölj med stora mängder vatten
  • Rengör med ett alkaliskt rengöringsmedel och slutligen med 70 % isopropanol
6. Kassering av avfall (kontaminerade kläder osv.)
  • Placera krossat glas i en pappkartong
  • Lägg allt material som har använts för dekontaminering i en vätsketät avfallspåse
  • När du är klar med dekontamineringen tar du av dig alla kontaminerade kläder: först skoskydden, sedan handskarna och därefter overallen (vänd dig åt vänster), underhandskarna, skyddsglasögonen och partikelfiltermasken
  • Lägg avfallspåsen och den kontaminerade skyddsutrustningen i en avfallsbehållare för cytostatika
  • Rengör noga det kontaminerade området
7. Duscha och konsultera en läkare
  • Alla medarbetare som varit inblandade måste först ta en dusch
  • Konsultera läkaren som en försiktighetsåtgärd
8. Dokumentation
Den beskrivna proceduren är bara ett exempel och behöver anges mer specifikt av den ansvariga personalen, beroende på omständigheterna på platsen.