Dubbla handskar
FÖRBÄTTRAT SKYDD MED DUBBLA HANDSKAR
För ett ökat skydd när du hanterar cytotoxiskt material rekommenderar vi dubbla handskar. Defekter på handskar upptäcks ofta inte när en incident inträffar. Om du bär handskar i två olika färger kan du omedelbart identifiera en reva och byta handskar.
Bild 1 till 5 visar de olika stegen för att sätta på det andra lagret med handskar. För valet av själva produkten finns det inte någon "bästa metod". Du kan behöva prova flera olika kombinationer av handskar och storlekar. Vissa personer tycker att en större handske inuti en mindre fungerar bra medan andra väljer samma storlek både för det yttre och inre paret.
Om du vill ha ytterligare råd om vilka handskar som är bäst och hur du sätter på dig handskarna kan du kan kontakta oss på cleanroom@eu.vwr.com
VÅRA REKOMMENDATIONER:
VILKA RENRUMSHANDSKAR SOM KAN KOMBINERAS NÄR DU BÄR DUBBLA HANDSKAR
![]() |
Renrumshandskar, TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Renrumshandskar, TouchNTuff® 93-700 |
![]() |
Renrumshandskar, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Renrumshandskar, BioClean Fusion™ |
![]() |
Renrumshandskar, DermaShield® 73-711 / 73-721 |
|
![]() |
Handskar, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Renrumshandskar, KIMTECH PURE* sterila G3 |
|
![]() |
Renrumshandskar, KIMTECH PURE* sterila G3 STERLING* |