Renrums- och säkerhetsinredning
All större utrustning som används i renrum och kontrollerade miljöer, såsom vagnar och bord, bör ha släta ytor utan räfflor för att underlätta noggrann rengöring och desinficering. De bör helst vara tillverkade av rostfritt stål. Pallar och stolar måste överensstämma med de standarder som gäller för renrum.
Säkerhetsbänkar måste vara utformade i enlighet med gällande standardföreskrifter och bör genomgå regelbunden service och testning.