Dokumentation och märkning
Med vårt kompletta sortiment av papper, anteckningsböcker och annat skrivmaterial för renrum behöver det inte finnas några begränsningar när det gäller att registrera och behålla data och annan information i renrumsmiljöer.
Anteckningsböcker och klisterlappar för renrum är tillverkade av renrumspapper. Du kan skriva på båda sidor av papperet. Vi rekommenderar våra hållbara och tåliga skrivunderlägg som gör det enklare att föra anteckningar i renrum och kontrollerade produktionsmiljöer.
Speciella renrumspennor med glidfritt grepp gör det enkelt att skriva även med renrumshandskar. Bläcket i renrumspennorna (som finns i olika färger) är permanent även på kalla och våta ytor (som plastpåsar eller labbutrustning för engångsbruk) och torkar snabbt. Det smetar inte men kan skrubbas bort.