Leica Compound inverterade mikroskop
Leica inverterade mikroskop erbjuder en hög prestandanivå så att du kommer framåt i din forskning.
Leica DMi1 inverterat mikroskop stödjer de specifika arbetsrutinerna i cellodlingslaboratoriet. Det är intuitivt att använda och så bekvämt att du kan koncentrera dig på jobbet fullt ut. Välj de funktioner du behöver och om så krävs kan du enkelt använda de tillbehör som ditt arbete kräver. Med den kraftfulla optiken, den ergonomiska designen och LED-belysningen med 5 W är Leica DM IL LED idealisk för cellodling, mikromanipulation, dokumentation av immunfärgade prover samt rutinundersökningar av levande celler.
Leica DM IL LED har en omfattande uppsättning kontrastmetoder för övervakning av provet på det sätt som behövs. Högkvalitativ faskontrast, utmärkt moduleringskontrast och briljant fluorescens är bara en knapptryckning borta. Robust stabilitet, gott om plats för arbete med verktyg, långa arbetsavstånd för utrymme för stora odlingsflaskor samt stabil belysning utan värme gör mikroskopiarbetet enkelt och bekvämt.
För särskilda diagnostikkrav är detta mikroskop certifierat för invitro-diagnostik (IVD) inkl. invitro-fertilitetsbehandling (IVF).
DMi1
Helt rätt för ditt odlingslaboratorium – ett smart val för snabba kontroller. De väldesignade, högkvalitativa reglagen gör det möjligt att arbeta utan ansträngning.
DM IL LED
Leica DM IL LED inverterat rutinmikroskop har en omfattande uppsättning kontrastmetoder för övervakning av provet på det sätt som behövs.
Mateo TL
Digitalt mikroskop för rutinmässig cellodling med intuitiv konfiguration och användning; processen med att kontrollera cellodlingstillväxten blir snabb och enkel för all personal på laboratoriet.